Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ c-Fos- bla HEK293T Cellelinje
Artikelnummer. 10678713
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10678713
Brand: Thermo Scientific™ K1659B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
c-fos-bla HEK 293T-cellelinjen indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af c-fos-promotoren stabilt integreret i HEK 293T-celler.
Denne cellelinje kan bruges til at detektere agonister/antagonister af c-fos-vejen. c-fos-bla HEK 293T-cellerne har vist sig at reagere på phorbol 12-myristat 13-acetat (PMA) stimulering. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug.
Mængde 1 hætteglas
Systemtype CellSensor™
Drugable mål Signalvej