Få mere at vide
Invitrogen™ CellSensor™ ARE- bla Hep G2 Cellelinje
Artikelnummer. 10782524
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10782524 1 hætteglas Hver
1 options
Artikelnummer. 10782524 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K1633
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CellSensor™ ARE-bla Hep G2 cellelinje
De CellSensor™ ARE-bla Hep G2-cellelinje reagerer på tBHQ og Sulforaphane og kan bruges til at analysere Nrf2/antioxidant-responssignalvejen ved hjælp af GeneBLAzer™ Indlæsning af underlag. Reaktive oxygenarter (ROS) kan beskadige biologiske makromolekyler og er skadelige for cellulær sundhed. Elektrofile forbindelser, xenobiotika og antioxidanter er kilder til reaktive iltarter, der skaber oxidativ stress, der kan skade celler. Enzymer er involveret i fase II-afgiftningen af xenobiotika for at reducere cellulær stress, herunder glutathiontransferaser, quinonreduktase, epoxidhydrolase, hæmoxygenase, UDP-glucuronosyltransferaser og gamma-glutamylcysteinsyntetase. Ekspression af disse gener beskytter celler mod oxidativ skade og kan forhindre mutagenese og kræft. Transskription af disse enzymer reguleres koordineret gennem antioxidantresponselementer (ARE'er). Nrf2 (NF-E2-relateret faktor 2) og Nrf1 er transkriptionsfaktorer, der binder til ARE'er og aktiverer disse gener. De CellSensor™ ARE-bla Hep G2-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Antioxidant Response Element (ARE) stabilt integreret i Hep G2-celler. For at konstruere denne cellelinje blev ARE-bla-konstruktionen transduceret til Hep G2-celler. Flowcytometri blev anvendt til at isolere celler, der reagerede på tert-butylhydroquinon (tBHQ). Denne cellelinje testes under forskellige eksperimentelle betingelser, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimuleringstid, substratladningstid og funktionelt valideret for Z'; og EC50-koncentrationer af tBHQ. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug.
Produktlinje CellSensor
Mængde 1 hætteglas
Målindgang Antioxidantresponsvej, NRF2
Type Cellelinje
Cellelinje Hep G2
Systemtype CellSensor™
Drugable mål Signalvej