Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ AP-1- bla HEK293T Cellelinje
Artikelnummer. 10062913
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10062913 1 hætteglas Hver
1 options
Artikelnummer. 10062913
Brand: Thermo Scientific™ K1658
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De CellSensor™ AP-1-bla HEK 293T-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af AP-1-responselementet stabilt integreret i HEK 293T-celler.
De CellSensor™ AP-1-bla HEK 293T-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af AP-1-responselementet stabilt integreret i HEK 293T-celler. Cellelinjen blev skabt ved at sortere efter FACS af celler, der reagerer på stimulering af AP-1-vejen med phorbol 12-myristat 13-acetat (PMA). Cellelinjen blev valideret for DMSO-tolerance, inkubationstid med stimulant og substratbelastningsbetingelser. AP-1-bla HEK 293T-cellelinjen reagerer på agonistbehandling som forventet fra litteraturen og kan tilpasses til high throughput-screening for agonister eller antagonister af AP-1-vejen med sammensatte biblioteker. Kandidatlægemidler kan også testes for dosisrespons mod denne cellelinje. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug.
Oversigt CellSensor™ AP-1-bla HEK293T Cell Line, 1Vial, ∽2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, AP-1-bla HEK293T Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetode Fluorescent
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays
Inkluderer beta-lactamase reporter gene under control of the AP-1 response element stably integrated into HEK 293T cells
Produktlinje CellSensor
Mængde 1 hætteglas
Prøvetype AP-1-bla HEK293T
Målindgang EGFR, ERK1/2, p38, MEK, MAPK pathway, c-MET, JNK, RON, RAF
Type Cell Line
Systemtype CellSensor™
Drugable mål Signalvej