Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ AP-1- bla A375 cellelinje
Artikelnummer. 10732924
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10732924 1 hætteglas Hver
1 options
Artikelnummer. 10732924 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1660
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De CellSensor™ AP1-bla A375-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af AP1-responselementet stabilt integreret i A375-celler.
De CellSensor™ AP1-bla A375-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af AP1-responselementet stabilt integreret i A375-celler. A375-celler er humane melanomkræftceller, der indeholder den endogene B-Raf-mutation V600E, hvilket resulterer i konstitutiv B-Raf-kinaseaktivitet. De CellSensor™ AP1-bla A375 cellelinje er en klonal population isoleret ved flowcytometri baseret på konstitutiv ekspression af beta-lactamase.
Denne cellelinje er blevet valideret med forskellige små-molekyle Raf-hæmmere såvel som B-Raf Stealth RNAi™ siRNA. Denne cellelinje er også blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, inkubationstid for forbindelsen og substratladningstid og valideret for Zfi-faktor og IC50-koncentrationer af Raf1 Inhibitor I. RAF-genfamilien (RAF1, A-RAF og B-RAF) koder for nært beslægtede serin/threonin-proteinkinaser, som er vigtige effektorer af Ras-aktivering. Raf1 og A-Raf er sjældent muterede, hvorimod mutationer i B-Raf er almindelige i humane kræftformer, især melanom. B-Raf er muteret i omkring 70 % af humane melanomer, 35-70 % af papillære thyroideacarcinomer og mindre almindeligt i lunge- og kolorektale carcinomer. Mutationer er for det meste i B-Raf-kinasedomænet, og i melanomer er langt de fleste V600E-missense-mutationer, der fører til aktivering af B-Raf-kinase. Den konstitutive aktivitet af B-Raf V600E kan direkte føre til aktivering af Mek/MAPK-signalvejen. Derfor kunne inhibering af B-Raf/Mek/MAPK-signalering være en potentiel måde at behandle melanomer og andre tumorer med mutant B-Raf på.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug.
Til brug med (applikation) Signaling Pathway
Produktlinje CellSensor
Mængde 1 hætteglas
Målindgang MAPK pathway, BRAF V600E
Type Dividing Cells
Systemtype CellSensor™
Drugable mål Signalvej