Få mere at vide
Invitrogen™ Cells-to-CT™ Bulk Fast Advanced RT-reagenser
Beskrivelse
Indeholder
Cells-to-Ct 20X Fast Advanced RT enzymblanding og 2X RT buffer
Invitrogen Fast Advanced Cells-to-CT Bulk RT-reagenser er separat tilgængelige versioner i store mængder af de reagenser, der bruges til revers transkription (RT) i TaqMan Fast Advanced Cells-to-CT Kit og SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit (20X RT enzymblanding og 20X RT buffer).
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20X |
| Indhold og opbevaring | •6,8 mL 20X Fast Advanced RT Enzyme Mix • 68 mL 2X Fast Advanced RT Buffer Opbevar ved -5° til -30 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Produktlinje | Celle-til-CT |
| Produkttype | Bulk Fast Advanced Rt-reagens |
| Mængde | 2500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |