Få mere at vide
Molecular Probes™ CellROX™ Deep Red Flow Cytometri Assay Kit
Artikelnummer. 15246066
Mængde:
100 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15246066
Brand: Molecular Probes™ C10491
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CellROX™ Deep Red Flow Cytometri Assay Kit
De CellROX™ Deep Red Flow Cytometri Assay Kit muliggør flowcytometrisk påvisning af reaktive oxygenarter (ROS) i levende celler. Sættet indeholder den nye, fluorogene CellROX™ Deep Red Reagens, samt SYTOX™ Blå døde cellefarvning, N-acetylcystein (en antioxidant, til negativ kontrol) og tert-butylhydroperoxidopløsning (TBHP, en inducer af ROS).
Se en valgguide for alle CellROX™ Reagenser og kits .
De CellROX™ Deep Red Flow Cytometri Assay Kit indeholder:
  • Fluorogen probe formuleret til flowcytometri, der oxideres i nærvær af ROS
  • Flerfarvekompatibilitet —minimal overlapning med fluoroforer exciteret af andre laserlinjer, hvilket muliggør nem multipleksing med andre reagenser
  • Simple —protokolceller kan farves i komplette medier eller anden passende buffer, uden behov for serumfrie medier
    De CellROX™ Deep Red Detection Reagent er cellegennemtrængeligt og ikke-fluorescerende eller meget svagt fluorescerende, mens det er i reduceret tilstand. Ved oxidation udviser reagenset et stærkt fluorogent signal, der har absorptions-/emissionsmaksima på 644/665 nm og forbliver lokaliseret i cytoplasmaet. Når den bruges sammen med det medfølgende SYTOX™ Blue Dead Cell Stain, oxidativt stressede og ikke-stressede celler skelnes pålideligt fra døde celler ved flowcytometri.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Celletype Pattedyrceller, eukaryote celler
    Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas CellROX™ Dybrød reagens (25μ L), 1 hætteglas SYTOX™ Blue Dead Cell Stain (100μ L), 2 hætteglas N-acetylcystein (10 mg pr. hætteglas), 1 hætteglas tert-butylhydroperoxid (50 stk.μ L, 70 % opløsning i vand) og 1 hætteglas DMSO (200μ L).
    Opbevar kit ved -5 til -°30 C, beskyttet mod lys. CellROX™ reagens er luftfølsomt.
    Detektionsmetode fluorescens
    Til brug med (applikation) Flowcytometri
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Produkttype Reagens
    Farvetype CellROX™ Dyb rød reagens
    Emission CellROX™ Dyb rød: ⁄644 665, SYTOX™ blå: ⁄444 480
    Format Rør
    Produktlinje CellROX
    Mængde 100 analyser
    Forsendelsestilstand Våd is
    Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
    Vis mere Vis mindre
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • CellROX Deep Red Flow Cytometry Assay Kit
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Akut toksicitet Kategori 3
    • Akut toksicitet Kategori 4
    • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
    • Brandfarlig væske Kategori 3
    • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
    • Organisk peroxid Type E & F
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
    • Hudsensibilisering Kategori 1
    Faresætning
    • H226-Brandfarlig væske og damp.
    • H242-Brandfare ved opvarmning.
    • H302-Farlig ved indtagelse.
    • H311-Giftig ved hudkontakt.
    • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
    • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
    • H331-Giftig ved indånding.
    • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
    • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
    Sikkerhedssætning
    • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
    • P273-Undgå udledning til miljøet.
    • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
    • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
    • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
    • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Indeholder: tert-Butyl hydroperoxide