Få mere at vide
BINDER™ CELLROLL Sæt
Shop alle BINDER produkter
Model-:
CBF 170
CBF 260
Mængde:
4 Rulleflasker/Pk.
6 Rulleflasker/Pk.
Beskrivelse
- Justerbar rotationsretning, rotationshastighed, pausetider og intervalcyklusser
- Alle drivruller til flaskerne kører uden vibrationer på specielle kuglelejer
- Drevet af en stepmotor med en blød start- og stopfase
- Styreenheden er uden for inkubatoren og er forbundet til den indvendige motorenhed via en elektrisk adgangsport
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | CELLROLL Sæt - modulært, udvideligt rulleflaskesystem til celledyrkning, 4 rulleflasker |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Serie CB og CBF |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Cellerulle |
| Til brug med (applikation) | Celledyrkning |
| Model- | CBF 170 |
| Mængde | 4 Rulleflasker/Pk. |