Få mere at vide
BINDER™ CELLROLL Sæt
Artikelnummer. 17313683 Shop alle BINDER produkter
Model-:
CBF 170
CBF 260
Mængde:
4 Rulleflasker/Pk.
6 Rulleflasker/Pk.
Artikelnummer. 17313683
Brand: BINDER™ 86120023
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CELLROLL Set er et modulært, udvideligt rulleflaskesystem til celledyrkning.
  • Justerbar rotationsretning, rotationshastighed, pausetider og intervalcyklusser
  • Alle drivruller til flaskerne kører uden vibrationer på specielle kuglelejer
  • Drevet af en stepmotor med en blød start- og stopfase
  • Styreenheden er uden for inkubatoren og er forbundet til den indvendige motorenhed via en elektrisk adgangsport
Tekniske data
Oversigt CELLROLL Sæt - modulært, udvideligt rulleflaskesystem til celledyrkning, 4 rulleflasker
Til brug med (udstyr) BINDER Serie CB og CBF
Materiale Rustfrit stål
Type Cellerulle
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Model- CBF 170
Mængde 4 Rulleflasker/Pk.