Få mere at vide
Cellpath System II HEX™ Kassette låg
Artikelnummer. 30226268
Skift visning
Produkttype:
System II HEX Kassette låg
Artikelnummer. Produkttype
30226268 System II HEX Kassette låg
1 options
Artikelnummer. 30226268 Leverandør Cellpath Leverandørnr. EAW011408A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1867.51 DKK
    883.36 DKK / Pakke med 25
    Spare 984.15 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Til brug i stedet for plastiklåg på System II HEX vævsbehandlingskassetter. CellPath Vævsbehandlingssystem II HEX Kassettelåget er lavet af rustfrit stål.
Tekniske data
Mængde 25/Pk.
Materiale Rustfrit stål
Produkttype System II HEX Kassette låg