Få mere at vide
Cellpath Black Diamond™ Engangs patologiknive
Artikelnummer. p-4955774
Længde (engelsk):
4 tommer
4 tommer, 6 tommer, 8 tommer, 10 tommer, 12 tommer.
6 tommer
Produkttype:
Bruskkniv
Sæt med forskellige knive
Trimmekniv
Artikelnummer. 30226221
Brand: Cellpath CAA040101A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velafprøvet, sikkert alternativ til genslibning af obduktionsknive. CellPath Black Diamond™ Engangspatologiknive kommer i en række af fem størrelser, som har højkvalitets Sheffield rustfrit stål dobbelt slebet blad og støbt håndtag med fingerbeskytter.
  • Har Sheffield rustfrit stål dobbeltslebne klinger
  • Formstøbt håndtag med fingerbeskytter for ekstra sikkerhed
  • Fuldstændig bortskaffelse af kniv og håndtag eliminerer problemer med udskiftning af klingen og sikrer et miljø uden forurening
  • Fås i fem forskellige typer og længder (brusk-, trim-, makro-, lunge- og hjerneknive) for at gøre det muligt for patologen nemt at vælge den optimale knivstørrelse til ethvert formål
  • Leveres i pakker af 10 stk. eller en assorteret pakke indeholdende to knive af hver type og længde
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Bruskkniv
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.16 cm