Få mere at vide
Cellpath Black Diamond™ Engangs patologiknive
Artikelnummer. 30226226
Skift visning
Længde (engelsk):
12 tommer
4 tommer
4, 6, 8, 10, 12 tommer
6 tommer
8 tommer
Produkttype:
Bruskkniv
Hjernekniv
Makrokniv
Sæt med forskellige knive
Trimmekniv
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Produkttype
30226226 4, 6, 8, 10, 12 tommer Sæt med forskellige knive
30226221 4 tommer Bruskkniv
30226222 6 tommer Trimmekniv
16368486 8 tommer Makrokniv
16244822 12 tommer Hjernekniv
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30226226 Leverandør Cellpath Leverandørnr. CAA990101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1151.40 DKK
    600.19 DKK / 10 sæt
    Spare 551.21 DKK
    47% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Velafprøvet, sikkert alternativ til genslibning af obduktionsknive. CellPath Black Diamond™ Engangspatologiknive kommer i en række af fem størrelser, som har højkvalitets Sheffield rustfrit stål dobbelt slebet blad og støbt håndtag med fingerbeskytter.
  • Har Sheffield rustfrit stål dobbeltslebne klinger
  • Formstøbt håndtag med fingerbeskytter for ekstra sikkerhed
  • Fuldstændig bortskaffelse af kniv og håndtag eliminerer problemer med udskiftning af klingen og sikrer et miljø uden forurening
  • Fås i fem forskellige typer og længder (brusk-, trim-, makro-, lunge- og hjerneknive) for at gøre det muligt for patologen nemt at vælge den optimale knivstørrelse til ethvert formål
  • Leveres i pakker af 10 stk. eller en assorteret pakke indeholdende to knive af hver type og længde
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Sæt med forskellige knive
Længde (engelsk) 4, 6, 8, 10, 12 tommer
Længde (metrisk) 100, 150, 200, 250, 300 mm
Engangs Engangsbrug
Inkluderer 2 knive i hver længde