Få mere at vide
Cellpath Black Diamond™ Engangs patologiknive
Artikelnummer. 30226222
Skift visning
Længde (engelsk):
12 tommer
4 tommer
4, 6, 8, 10, 12 tommer
6 tommer
8 tommer
Produkttype:
Bruskkniv
Hjernekniv
Makrokniv
Sæt med forskellige knive
Trimmekniv
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Produkttype
30226222 6 tommer Trimmekniv
30226221 4 tommer Bruskkniv
16368486 8 tommer Makrokniv
16244822 12 tommer Hjernekniv
30226226 4, 6, 8, 10, 12 tommer Sæt med forskellige knive
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30226222 Leverandør Cellpath Leverandørnr. CAA060101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    929.24 DKK
    484.28 DKK / Pakke med 10
    Spare 444.96 DKK
    47% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Velafprøvet, sikkert alternativ til genslibning af obduktionsknive. CellPath Black Diamond™ Engangspatologiknive kommer i en række af fem størrelser, som har højkvalitets Sheffield rustfrit stål dobbelt slebet blad og støbt håndtag med fingerbeskytter.
  • Har Sheffield rustfrit stål dobbeltslebne klinger
  • Formstøbt håndtag med fingerbeskytter for ekstra sikkerhed
  • Fuldstændig bortskaffelse af kniv og håndtag eliminerer problemer med udskiftning af klingen og sikrer et miljø uden forurening
  • Fås i fem forskellige typer og længder (brusk-, trim-, makro-, lunge- og hjerneknive) for at gøre det muligt for patologen nemt at vælge den optimale knivstørrelse til ethvert formål
  • Leveres i pakker af 10 stk. eller en assorteret pakke indeholdende to knive af hver type og længde
Specifications
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Trimmekniv
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm