Få mere at vide
Cellpath Black Diamond™ Engangs patologiknive
Beskrivelse
- Har Sheffield rustfrit stål dobbeltslebne klinger
- Formstøbt håndtag med fingerbeskytter for ekstra sikkerhed
- Fuldstændig bortskaffelse af kniv og håndtag eliminerer problemer med udskiftning af klingen og sikrer et miljø uden forurening
- Fås i fem forskellige typer og længder (brusk-, trim-, makro-, lunge- og hjerneknive) for at gøre det muligt for patologen nemt at vælge den optimale knivstørrelse til ethvert formål
- Leveres i pakker af 10 stk. eller en assorteret pakke indeholdende to knive af hver type og længde
Specifications
Specifications
| Bladmateriale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Bruskkniv |
| Længde (engelsk) | 4 tommer |
| Længde (metrisk) | 10.16 cm |
| Engangs | Engangsbrug |