Få mere at vide
Cellpath Black Diamond™ Engangs patologiknive
Artikelnummer. 16244822
Skift visning
Længde (engelsk):
12 tommer
4 tommer
4, 6, 8, 10, 12 tommer
6 tommer
8 tommer
Produkttype:
Bruskkniv
Hjernekniv
Makrokniv
Sæt med forskellige knive
Trimmekniv
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Produkttype
16244822 12 tommer Hjernekniv
30226221 4 tommer Bruskkniv
30226222 6 tommer Trimmekniv
16368486 8 tommer Makrokniv
30226226 4, 6, 8, 10, 12 tommer Sæt med forskellige knive
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16244822 Leverandør Cellpath Leverandørnr. CAA120101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    796.99 DKK
    635.47 DKK / Pakke med 10
    Spare 161.52 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Velafprøvet, sikkert alternativ til genslibning af obduktionsknive. CellPath Black Diamond™ Engangspatologiknive kommer i en række af fem størrelser, som har højkvalitets Sheffield rustfrit stål dobbelt slebet blad og støbt håndtag med fingerbeskytter.
  • Funktioner Sheffield Stainless Steel dobbeltslebne blade
  • Støbt håndtag med fingerbeskytter for ekstra sikkerhed
  • Fuldstændig bortskaffelse af kniv og skaft eliminerer problemer med udskiftningsbladets pasform og sikrer et forureningsfrit miljø
  • Fås i fem forskellige typer og længder (brusk, trimming, makro, lungekniv og hjerneknive), så patologen nemt kan vælge den optimale størrelse kniv til ethvert formål
  • Leveret i pakker af 10 eller en blandet pakke med to knive af hver type og længde
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Hjernekniv
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.4 cm