Få mere at vide
Cellobiose, Millipore™
Artikelnummer. 10683221
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10683221 25 g 25g
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Artikelnummer. 10683221 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1023520025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 528-50-7
Format Bottle
Smeltepunkt 225°C to 230°C (Decomposition)
Mængde 25 g
Synonym Cellobiose, Cellobiose
Form Solid