Få mere at vide
Biodesign™ CellMicroSieves™
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
50μ m
70μ m
100μ m
Format:
Cirkel
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
I modsætning til traditionelle filtre, CellMicroSieves™ er en præcisionsvævet matrix af rene nylonfilamenter, der fås med porer fra 5μ m til 200μ m. CellMicroSieves™ må ikke fugtes og indeholder ingen farvestoffer, rengøringsmidler eller ekstraherbare stoffer. Ekstremt lav proteinaffinitet betyder, at celler og proteiner ikke vil binde sig til CellMicroSieves™ . De har en bred vifte af karakteristiske anvendelser og porøse skærme i specifik størrelse i laboratoriet. Tilbehør Polypropylen sigteholdere (2 styks) holdere med justerbar metalstrammer eller filtreringsenheder, type A borosilikatglas med rustfrit stål filterstøtte og aluminiumsklemme eller type B komplet polysulfonfiltreringsenhed med polypropylen filterstøtte er tilgængelige. Begge filtreringsenheder har en kapacitet på 300 ml og kan autoklaveres og genbruges. Brug ark og ruller med sigteholdere og cirkler med filtreringsenheder til at holde sikkert, når du behandler prøver.
- Et rent nylonprodukt, der er biologisk inert, modstandsdygtigt over for de fleste sure eller basiske forhold og mange opløsningsmidler
- Autoklaverbar og kan vaskes gentagne gange og genbruges
- Hurtig opsamling af vævskulturceller uden centrifugering
- Isolering af specifikke celletyper fra en dissocieret vævsprøve, så kun en enkelt celletype kan passere igennem
- Adskillelse af celler af forskellig størrelse fra en blanding af celletyper
- Koncentration og isolering af celler fra en bioreaktor
- Forfilter for at forhindre tilstopning af slutfilteret CellMicroSieves™ tillade hurtig skånsom isolering af celler, organeller eller celleaffald.
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 50μ m |
| Type | Celle mikrosigte |
| Format | Cirkel |