Få mere at vide
MP Biomedicals™ Cellmaxx™ Fetal Bovin Serum, New Zealand Oprindelse
Shop alle MP Biomedical produkterBeskrivelse
- Denne CellMaxx FBS kommer fra New Zealands uberørte græsarealer, hvor kvæget spores gennem deres liv og aldrig har haft BSE eller MKS, hvilket betyder, at det har den lavest mulige virale risiko.
- Den er produceret efter de højeste standarder for at sikre produktets ydeevne og viral sikkerhed, samtidig med at der opretholdes minimal lot-til-lot-variabilitet.
- Hvert lot er testet i MBDK, hybridoma, MRC-5 og Vero cellelinjer til vækstfremme.
- Fraværet af ti vira er bekræftet i henhold til 9CFR.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Endotoksin koncentration | 5 IE/ml |
| Hæmoglobinkoncentration | 18 mg/mL |
| IgG niveauer | 400 mg/L |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.