Få mere at vide
Spectrum Labs™ CELLMAX IMPLANTATMEMBRANER Spektrum
Artikelnummer. 12883215
Skift visning
Mængde:
3 Fibre/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12883215 3 Fibre/Pk. Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 12883215 Leverandør Spectrum Labs™ Leverandørnr. M138615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    951.45 DKK / Pakke med 2
    Spare 83.55 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
Oversigt Hulfibermembran til implantatteknologi
Til brug med (applikation) Narkotikascreening og kræftforskning
Materiale Modificeret polyvinylidendifluorid (mPVDF)
Mængde 3 Fibre/Pk.
Test tid 10 dage