Få mere at vide
Invitrogen™ CellMask™ Plasma membranpletter
Artikelnummer. 17817388
Skift visning
Farve:
Grøn
Mørkerød
Nær-infrarød
Orange
Pakningsstørrelse:
100µL
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
17817388 Nær-infrarød -
10734084 Mørkerød Hver
15594394 Grøn 100µL
10093243 Orange Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17817388 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C56129
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen CellMask™ plasmamembranfarvninger muliggør hurtig og ensartet mærkning af plasmamembranen i næsten alle celletyper. Disse pletter virker hurtigt og kan detekteres ved hjælp af standard mikroskopfiltersæt med ethvert billeddannende instrument.
Invitrogen CellMask™ plasmamembranfarvninger muliggør hurtig og ensartet mærkning af plasmamembranen i næsten alle celletyper. Disse pletter virker hurtigt og kan detekteres ved hjælp af standard mikroskopfiltersæt med ethvert billeddannende instrument. Afhængigt af celletypen og de eksperimentelle forhold vil plasmamembranfarvningen vare i 60-90 minutter –uden påviselig internalisering, hvilket giver tilstrækkelig tid til de fleste levende celledynamiske undersøgelser. Pletten overlever fiksering, men ikke permeabilisering.
Invitrogen CellMask™ plasmamembranfarvninger muliggør hurtig og ensartet mærkning af plasmamembranen i næsten alle celletyper. Disse pletter virker hurtigt og kan detekteres ved hjælp af standard mikroskopfiltersæt med ethvert billeddannende instrument. Afhængigt af celletypen og de eksperimentelle forhold vil plasmamembranfarvningen vare i 60-90 minutter –uden påviselig internalisering, hvilket giver tilstrækkelig tid til de fleste levende celledynamiske undersøgelser. Pletten overlever fiksering, men ikke permeabilisering.
Funktioner af CellMask™ plasmamembranpletter inkluderer:
•Følsomhedsspecifik —og hurtig plasmamembranfarvning
• Fremragende retentionsfarvning holder —i 60 90 –minutter
• Tilgængelig i de fleste almindelige mikroskopkanaler, grøn, orange, dyb rød og nær
infrarød. Ulemper ved andre metoder
Plasmamembranen er en bekvem markør for cellegrænser, og som sådan er en række prober blevet brugt til farvning af membranen. Typisk anvendes farvestoffer af lipofil natur; dog internaliseres de hurtigt, hvilket giver et meget smalt vindue til billeddannelse. Fluorescensmærkede lectiner, såsom hvedekim-agglutinin, er også blevet anvendt som plasmamembranfarvninger. Konjugerede lectiner er afhængige af celleoverfladesukkere til farvning og farves som et resultat inkonsekvent med variation på tværs af celletyper. Robust plasmamembranfarvning er vigtig for en række applikationer, herunder translokationsassays, plasmamembrandynamik og som et generelt værktøj til celleidentifikation i traditionel og automatiseret billeddannelse og analyse.
Hvordan CellMask™ plasmamembranpletter virker
CellMask™ plasmamembranfarvninger er designet til at levere ensartet farvning af plasmamembranen på tværs af en lang række pattedyrcelletyper og er langsomme til at internalisere, især sammenlignet med traditionelle tilgange som f.eks. DiI , DiO og mærket hvedekim-agglutinin.
CellMask™ plasmamembranfarvninger er amfipatiske molekyler indeholdende en lipofil del til fremragende membranbelastning og et negativt ladet hydrofilt farvestof til forankring af proben i plasmamembranen. Mens CellMask™ plasmamembranfarvninger giver rig mulighed for billeddannelse af levende celler, farvningsmønsteret opretholdes også efter fiksering med formaldehyd, hvilket muliggør yderligere multiparametriske billeddannelsesmuligheder. Dog farvning med CellMask™ Plasmamembranpletter overlever ikke vaskemiddelekstraktion og kan derfor ikke bruges sammen med prober, der kræver permeabilisering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Nær-infrarød
Indhold og opbevaring Opbevar kl≤ -20 °C, tørre ud og beskyt mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 748 nm
Antal prøver Tilstrækkeligt materiale leveres til 100 analyser
Mængde 100μ L
Oversigt CellMask™ NIR Plasma Membran bejdse
Emission 780 nm
Produkttype Plasma membranfarve
Subcellulær lokalisering Plasma membran