Få mere at vide
Invitrogen™ CellMask™ Plasma membranpletter
Description
Invitrogen CellMask™ plasmamembranfarvninger muliggør hurtig og ensartet mærkning af plasmamembranen i næsten alle celletyper. Disse pletter virker hurtigt og kan detekteres ved hjælp af standard mikroskopfiltersæt med ethvert billeddannende instrument. Afhængigt af celletypen og de eksperimentelle forhold vil plasmamembranfarvningen vare i 60-90 minutter –uden påviselig internalisering, hvilket giver tilstrækkelig tid til de fleste levende celledynamiske undersøgelser. Pletten overlever fiksering, men ikke permeabilisering.
Funktioner af CellMask™ plasmamembranpletter inkluderer:
•Følsomhedsspecifik —og hurtig plasmamembranfarvning
• Fremragende retentionsfarvning holder —i 60 90 –minutter
• Tilgængelig i de fleste almindelige mikroskopkanaler, grøn, orange, dyb rød og nær
infrarød. Ulemper ved andre metoder
Plasmamembranen er en bekvem markør for cellegrænser, og som sådan er en række prober blevet brugt til farvning af membranen. Typisk anvendes farvestoffer af lipofil natur; dog internaliseres de hurtigt, hvilket giver et meget smalt vindue til billeddannelse. Fluorescensmærkede lectiner, såsom hvedekim-agglutinin, er også blevet anvendt som plasmamembranfarvninger. Konjugerede lectiner er afhængige af celleoverfladesukkere til farvning og farves som et resultat inkonsekvent med variation på tværs af celletyper. Robust plasmamembranfarvning er vigtig for en række applikationer, herunder translokationsassays, plasmamembrandynamik og som et generelt værktøj til celleidentifikation i traditionel og automatiseret billeddannelse og analyse.
Hvordan CellMask™ plasmamembranpletter virker
CellMask™ plasmamembranfarvninger er designet til at levere ensartet farvning af plasmamembranen på tværs af en lang række pattedyrcelletyper og er langsomme til at internalisere, især sammenlignet med traditionelle tilgange som f.eks. DiI , DiO og mærket hvedekim-agglutinin.
CellMask™ plasmamembranfarvninger er amfipatiske molekyler indeholdende en lipofil del til fremragende membranbelastning og et negativt ladet hydrofilt farvestof til forankring af proben i plasmamembranen. Mens CellMask™ plasmamembranfarvninger giver rig mulighed for billeddannelse af levende celler, farvningsmønsteret opretholdes også efter fiksering med formaldehyd, hvilket muliggør yderligere multiparametriske billeddannelsesmuligheder. Dog farvning med CellMask™ Plasmamembranpletter overlever ikke vaskemiddelekstraktion og kan derfor ikke bruges sammen med prober, der kræver permeabilisering.
Specifications
Specifications
| Farve | Orange |
| Koncentration | 5 mg/mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (– 5° til– 30 °C) og beskyt mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Instrument med højt indhold |
| Mængde | 100μ L |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Oversigt | CellMask™ Orange Plasma Membran Plet |
| Produktlinje | CellMask |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Show More |