Få mere at vide
CellMask™ Grøn Actin Tracking Stain
Beskrivelse
Farv og spor intracellulært F-aktin med CellMask Grøn Actin Tracking Farvning i levende eller fikserede celler i immunfluorescens (IF), immunocytokemi (ICC) og immunhistokemi (IHC) protokoller og i 3D cellekultur. De CellMask Green Actin Tracking Stain mærker fluorescerende polymeriseret/filamentøst actin (F-actin) i levende eller fikserede celler, fordi det er designet til let at trænge igennem levende celler, hvilket resulterer i lys og ensartet mærkning. CellMask Green Actin Tracking Stain kan bruges til at spore F-actin i levende celler i 24 timer eller mere. Levende celler farvet med CellMask Green Actin Tracking Stain kan fikseres; pletten kan også bruges på allerede fikserede celler. Cell Mask Green Actin Tracking Stain kan multiplekses med antistoffer i IF-, ICC- og IHC-protokoller og kan også bruges i 3D-cellekultur til 3D-billeddannelse.
Funktioner af Cell Mask Green Actin Tracking Stain inkluderer:
•Farver F-actin i levende eller fikserede celler til fluorescens 2D monolag eller 3D billeddannelseseksperimenter
• Kan multiplekses med antistoffer i IF/ICC/IHC eksperimenter
• Fluorescensmaksima (excitation/emission): 503/512 nm; kan detekteres med FITC/GFP-filter
CellMask Aktinsporingsfarver fås i tre farver: grøn (kat. nr. A57243, A57246) detekteret med et FITC/GFP-filter (eks. 503 nm/Em 512 nm), orange (kat.nr. A57244, A57247), detekteret med et TRITC/4E5m-filter (703 nm/4E5m) og dyb rød (Kat. nr. A57245, A57248) detekteret med et CY5/Dybrødt filter (eks. 652 nm/Em 669 nm).
CellMask Aktinsporingsfarver detekterer F-actin med en målretningsstruktur, der minder meget om jasplakinolid. De mærker ikke kugleformet actin (G-actin) eller monomer actin (M-actin). CellMask Aktinsporingsfarver passerer let gennem levende cellemembraner og tilbageholdes i levende celler efter påfyldning. Som vist i figurerne nedenfor, inkubation med CellMask Aktinsporingsfarver har ingen påviselig effekt på levedygtigheden af forskellige cellelinjer efter 24 timers inkubation.
CellMask aktinsporingsfarver detekterer F-aktin i levende celler eller væv, som derefter kan fikseres. Desuden CellMask Aktinsporingsfarver kan bruges til at påvise F-Actin i paraformaldehydfikserede celler eller væv (kun friskfikseret eller kryofrosset) og kan multiplekses med antistofdetektion. CellMask Aktinsporingsfarver kan også bruges i 3D-cellekultur til 3D-billeddannelse.
Funktioner af Cell Mask Green Actin Tracking Stain inkluderer:
•Farver F-actin i levende eller fikserede celler til fluorescens 2D monolag eller 3D billeddannelseseksperimenter
• Kan multiplekses med antistoffer i IF/ICC/IHC eksperimenter
• Fluorescensmaksima (excitation/emission): 503/512 nm; kan detekteres med FITC/GFP-filter
CellMask Aktinsporingsfarver fås i tre farver: grøn (kat. nr. A57243, A57246) detekteret med et FITC/GFP-filter (eks. 503 nm/Em 512 nm), orange (kat.nr. A57244, A57247), detekteret med et TRITC/4E5m-filter (703 nm/4E5m) og dyb rød (Kat. nr. A57245, A57248) detekteret med et CY5/Dybrødt filter (eks. 652 nm/Em 669 nm).
CellMask Aktinsporingsfarver detekterer F-actin med en målretningsstruktur, der minder meget om jasplakinolid. De mærker ikke kugleformet actin (G-actin) eller monomer actin (M-actin). CellMask Aktinsporingsfarver passerer let gennem levende cellemembraner og tilbageholdes i levende celler efter påfyldning. Som vist i figurerne nedenfor, inkubation med CellMask Aktinsporingsfarver har ingen påviselig effekt på levedygtigheden af forskellige cellelinjer efter 24 timers inkubation.
CellMask aktinsporingsfarver detekterer F-aktin i levende celler eller væv, som derefter kan fikseres. Desuden CellMask Aktinsporingsfarver kan bruges til at påvise F-Actin i paraformaldehydfikserede celler eller væv (kun friskfikseret eller kryofrosset) og kan multiplekses med antistofdetektion. CellMask Aktinsporingsfarver kan også bruges i 3D-cellekultur til 3D-billeddannelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5 hætteglas med nok reagens til at farve 600 objektglas, når 500μ L 1X farvningsopløsning bruges pr. objektglas. • Tilføj 60μ L/hætteglas med vandfrit DMSO til fremstilling af en 1000X (1 mM) stamopløsning • Opløs stamopløsning 1:1000 i cellebilledopløsning for at lave 1X (1μ M) farveopløsning Opbevares ved stuetemperatur. Kan opbevares til– 20 °C uden fryse/tø-cyklusser. Når de opbevares som anvist, er disse reagenser effektive i minimum 6 måneder efter modtagelse. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 503 nm |
| Farvetype | FITC/GFP |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, højindholdsanalysator |
| Mængde | 5 x 60 analyser |
| Detektionsmetode | Fluorescensmikroskopi |
| Oversigt | CellMask™ Grøn Actin Tracking Stain |
| Emission | 512 nm |
| Produktlinje | CellMask |
| Vis mere |