Få mere at vide
Invitrogen™ CellMask™ Dyb rød aktinsporingsfarve
Beskrivelse
Farv og spor intracellulær F-aktin med CellMask Deep Red Actin Tracking Stain i levende eller fikserede celler i immunofluorescens (IF), immunocytokemi (ICC) og immunohistokemi (IHC) protokoller samt i 3D-cellekultur. CellMask Deep Red Actin Tracking Stain, fluorescerende mærker polymeriseret/filamentøst aktin (F-actin) i levende eller fikserede celler, fordi den er designet til let at trænge igennem levende celler, hvilket resulterer i klar og ensartet mærkning. CellMask Deep Red Actin Tracking Stain kan bruges til at spore F-actin i levende celler i 24 timer eller mere. Levende celler farvet med CellMask Deep Red Actin Tracking Stain kan fikseres; farvningen kan også anvendes på allerede fikserede celler. Cell Mask Deep Red Actin Tracking Stain kan multiplexes med antistoffer i IF-, ICC- og IHC-protokoller og kan også bruges i 3D-cellekultur til 3D-billeddannelse.
Funktionerne i Cell Mask Deep Red Actin Tracking Stain inkluderer følgende:
- Farvninger af F-aktin i levende eller fikserede celler til fluorescens 2D-monolags- eller 3D-billeddannelseseksperimenter
- Kan multiplexes med antistoffer i IF/ICC/IHC-eksperimenter
- Fluorescens maksimum (excitation/emission): 652/669 nm; kan detekteres med CY5/Deep Red-filter
CellMask aktinsporingsfarvninger fås i tre farver: grøn (Kat. Nr. A57243, A57246), påvist med et FITC/GFP-filter (Ex 503 nm/Em 512 nm), orange (Kat. Nr. A57244, A57247), påvist med TRITC/RFP-filter (Ex 545 nm/Em 570 nm), og dyb rød (Kat. Nr. A57245, A57248), påvist med et CY5/Deep Red-filter (Ex 652 nm/Em 669 nm).
CellMask aktinsporingsfarvninger registrerer F-actin i levende eller fikserede celler eller væv med en målstruktur, der ligner jasplakinolid. De mærker ikke kuglelignende aktin (G-actin) eller monomeraktin (M-actin). CellMask Aktinsporingsfarvninger trænger let ind i levende cellemembraner og tilbageholdes i levende celler efter indlæsning. Som vist i figurerne nedenfor har inkubation med CellMask aktinsporingsfarvninger ingen påvisbar effekt på levedygtigheden af forskellige cellelinjer efter 24 timers inkubation. Derudover CellMask kan aktinsporingsfarvninger bruges til at påvise F-Actin i paraformaldehydfikserede celler eller væv (kun nyfikseret eller kryofrosset) og kan multiplexes med antistofdetektion.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Mørkerød |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas med nok reagens til at farve 120 objektglas, når 500μ L 1X farvningsopløsning bruges pr. objektglas. • Tilføj 60μ L/hætteglas med vandfrit DMSO til fremstilling af en 1000X (1 mM) stamopløsning • Opløs stamopløsning 1:1000 i cellebilledopløsning for at lave 1X (1μ M) farveopløsning Opbevares ved stuetemperatur. Kan opbevares til– 20 °C uden fryse/tø-cyklusser. Når de opbevares som anvist, er disse reagenser effektive i minimum 6 måneder efter modtagelse. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 652 nm |
| Farvetype | Rød (–633 647 nm) |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, højindholdsanalysator |
| Mængde | 1 x 60 analyser |
| Detektionsmetode | Fluorescensmikroskopi |
| Oversigt | CellMask™ Dyb rød aktinsporingsfarve |
| Emission | 669 nm |
| Produktlinje | CellMask |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.