Få mere at vide
CellMask™ Dyb rød aktinsporingsfarve
Artikelnummer. 17103279
Mængde:
1 x 60 analyser
5 x 60 analyser
Artikelnummer. 17103279
Brand: Invitrogen A57248
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farv og spor intracellulært F-aktin med CellMask Deep Red Actin Tracking Stain i levende eller fikserede celler ICC, IHC og 3D cellekultur. Farven trænger let igennem levende cellemembraner, tilbageholdes i cellerne efter ladning og viser ingen påviselige effekter på levedygtigheden efter 24 timers inkubation.
Farv og spor intracellulært F-aktin med CellMask Deep Red Actin Tracking Farvning i levende eller fikserede celler i immunfluorescens (IF), immunocytokemi (ICC) og immunhistokemi (IHC) protokoller og i 3D cellekultur. De CellMask Deep Red Actin Tracking Stain mærker fluorescerende polymeriseret/filamentøst actin (F-actin) i levende eller fikserede celler, fordi det er designet til let at trænge igennem levende celler, hvilket resulterer i en lys og ensartet mærkning. CellMask Deep Red Actin Tracking Stain kan bruges til at spore F-actin i levende celler i 24 timer eller mere. Levende celler farvet med CellMask Deep Red Actin Tracking Stain kan fikseres; pletten kan også bruges på allerede fikserede celler. Cell Mask Deep Red Actin Tracking Stain kan multiplekses med antistoffer i IF-, ICC- og IHC-protokoller og kan også bruges i 3D-cellekultur til 3D-billeddannelse.
Funktioner af Cell Mask Deep Red Actin Tracking Stain inkluderer følgende:
•Farver F-actin i levende eller fikserede celler til fluorescens 2D monolag eller 3D billeddannelseseksperimenter
• Kan multiplekses med antistoffer i IF/ICC/IHC eksperimenter
• Fluorescensmaksima (excitation/emission): 652/669 nm; kan detekteres med CY5/Deep Red filter
CellMask Aktinsporingsfarver fås i tre farver: grøn (kat. nr. A57243, A57246), detekteret med et FITC/GFP-filter (eks. 503 nm/Em 512 nm), orange (kat. nr. A57244, A57247), detekteret med et TRITC/5RFP 5m og n0m 5m filter dyb rød (Kat. nr. A57245, A57248), detekteret med et CY5/Dybrødt filter (eks. 652 nm/Em 669 nm).
CellMask Aktinsporingsfarver detekterer F-actin i levende eller fikserede celler eller væv med en målretningsstruktur, der ligner jasplakinolid. De mærker ikke kugleformet actin (G-actin) eller monomer actin (M-actin). CellMask Aktinsporingsfarver trænger let igennem levende cellemembraner og tilbageholdes i levende celler efter påfyldning. Som vist i figurerne nedenfor, inkubation med CellMask Aktinsporingsfarver har ingen påviselig effekt på levedygtigheden af forskellige cellelinjer efter 24 timers inkubation. Desuden CellMask Aktinsporingsfarver kan bruges til at påvise F-Actin i paraformaldehydfikserede celler eller væv (kun friskfikseret eller kryofrosset) og kan multiplekses med antistofdetektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Mørkerød
Indhold og opbevaring Indeholder 5 hætteglas med nok reagens til at farve 600 objektglas, når 500μ L 1X farvningsopløsning bruges pr. objektglas.
• Tilføj 60μ L/hætteglas med vandfrit DMSO til fremstilling af en 1000X (1 mM) stamopløsning
• Opløs stamopløsning 1:1000 i cellebilledopløsning for at lave 1X (1μ M) farveopløsning
Opbevares ved stuetemperatur. Kan opbevares til– 20 °C uden fryse/tø-cyklusser. Når de opbevares som anvist, er disse reagenser effektive i minimum 6 måneder efter modtagelse.
Excitationsbølgelængdeområde 652 nm
Farvetype Rød (–633 647 nm)
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, højindholdsanalysator
Mængde 5 x 60 analyser
Detektionsmetode Fluorescensmikroskopi
Oversigt CellMask™ Dyb rød aktinsporingsfarve
Emission 669 nm
Produktlinje CellMask
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål F-Actin
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Actin
Subcellulær lokalisering Actin, Cytoskelet