Få mere at vide
Invitrogen™ CellMask™ Actin Tracking Stain Variety Pack
Artikelnummer. 17113279
Skift visning
Mængde:
3 x 60 analyser
Artikelnummer. Mængde
17113279 3 x 60 analyser
1 options
Product Code. 17113279 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A57249
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Farv intracellulært F-actin med CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack i levende eller fikserede celler ICC, IHC og 3D cellekultur. Pletterne trænger let igennem cellemembraner, tilbageholdes i celler efter ladning og viser ingen påviselige virkninger på levedygtighed efter 24 timers inkubation.
Farv og spor intracellulær filamentøs aktin (F-actin) med CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack i levende eller fikserede celler i immunofluorescens (IF), immunocytokemi (ICC) og immunohistokemi (IHC) protokoller samt i 3D-cellekultur. CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack indeholder én flaske med hver af CellMask grønne, orange og dybrøde aktin-sporfarvninger til fluorescerende mærkning af polymeriseret/F-actin i levende eller fikserede celler. Da farvningerne er designet til let at trænge ind i levende celler, giver de klare og ensartede mærkningsresultater. CellMask Actin Tracking Stain-variantpakken kan bruges til at spore F-actin i levende celler i 24 timer eller mere. Levende celler farvet med sættets sporingsfarvninger kan fikseres; alternativt kan farvningerne anvendes på allerede fikserede celler. Cell Mask Actin Tracking Stain-variantpakken kan multiplexes med antistoffer i IF-, ICC- og IHC-protokoller og kan også bruges i 3D-cellekultur til 3D-billeddannelse.
Funktioner ved Cell Mask aktin-tracking-farvninger inkluderer:
  • Farv F-aktin i levende eller fikserede celler til fluorescens 2D-monolag eller 3D-billeddannelseseksperimenter
  • Kan multiplexes med antistoffer i IF/ICC/IHC-eksperimenter
CellMask aktinsporingsfarvninger fås også enkeltvis i tre farver: grøn (Kat. Nr. A57243, A57246) påvist med et FITC/GFP-filter (Ex 503 nm/Em 512 nm), orange (Kat. Nr. A57244, A57247), påvist med TRITC/RFP-filter (Ex 545 nm/Em 570 nm), og dyb rød (Kat. Nr. A57245, A57248) detekteret med et CY5/Deep Red-filter (Ex 652 nm/Em 669 nm).
CellMask aktinsporingsfarvninger registrerer F-actin med en målrettet struktur, der ligner jasplakinolid. De mærker ikke kuglelignende aktin (G-aktin) eller monomeraktin (M-actin). CellMask Aktinsporingsfarvninger trænger let ind i levende cellemembraner og tilbageholdes i levende celler efter indlæsning. Som vist i figurerne nedenfor, har inkubation af celler med CellMask aktinsporingsfarvninger ingen påvisbar effekt på levedygtigheden af forskellige cellelinjer efter 24 timers inkubation.
CellMask aktinsporingsfarvninger registrerer F-actin i levende celler eller væv, som derefter kan fikseres. Derudover CellMask kan aktinsporingsfarvninger bruges til at påvise F-Actin i paraformaldehydfikserede celler eller væv (kun nyfikserede eller kryofrosse) og kan multiplexes med antistofdetektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring • CellMask Grøn Actin Tracking plet, 1 hætteglas
• CellMask Orange Actin Tracking plet,  1 hætteglas
• CellMask Dyb rød Actin Tracking plet,  1
hætteglas Hvert hætteglas indeholder nok reagens til at farve 120 objektglas, når 500μ L farveopløsning bruges pr. objektglas
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, højindholdsanalysator
Mængde 3 x 60 analyser
Detektionsmetode Fluorescensmikroskopi
Oversigt CellMask™ Actin Tracking Stain Variety Pack
Produktlinje CellMask
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål F-Actin
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Actin
Subcellulær lokalisering Actin, Cytoskelet
Show More Show Less
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.