Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LED Pro High Content Screening Platform
Artikelnummer. 17976980 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17976980 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17976980 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. HCSDCX7LEDPRO
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
De Thermo Scientific CellInsight CX7 Pro High Content Screening (HCS) Platform er en hurtig, LED-motorbaseret, automatiseret cellulær billedbehandlings- og analyseplatform designet til livsforskere, som har brug for kvantitativ analyse undervejs.
  • En hurtig, LED-motorbaseret, automatiseret cellulær billedbehandlings- og analyseplatform designet til livsforskere, der har brug for kvantitativ analyse on-the-fly.
  • De CellInsight CX7 Pro HCS Platform tilbyder en integreret måde at udvikle og automatisere analyser med højt indhold ved hjælp af en kombination af 5-farvet lysfelt og 7-farvet fluorescensbilleddannelse i konfokale eller bredfeltstilstande
Funktioner af CellInsight CX7 Pro platform
  • Baggrundsbelyst sCMOS-kamera tilbyder en 95 % maksimal kvanteeffektivitet og -20 C °køling
  • Nye validerede applikationer, herunder Cell Painting og FirePlex-HT immunoassay
  • Olympus X-line objektiv billeddannelse for at forbedre billedkvaliteten og analyseydelsen
  • EurekaScan Finder-dobbelt-pas-funktionalitet til on-the-fly søgning og fund af sfæroider, væv og sjældne cellulære hændelser
  • HCS Studio 5.0 med over 40 biovidenskabelige bioapplikationer og realtidsanalyse for hurtigst mulig tid til data
  • 7-kanals fluorescerende billeddannelse
  • 5-kanals lysfeltsbilleddannelse
  • 7-kanals konfokal billeddannelse
  • Software og laserbaseret autofokus for ensartede scanningstider
  • Konfigureret til fuldautomatisk pladehåndtering og scanning
Evner
  • Brug HCS Studio-software til integreret instrumentstyring og dataanalyse
  • Opnå den hurtigste tid til resultater ved at bruge intelligent acQuisition (iQ) analyse-feedback i realtid
  • Adresserer hundredvis af assaytyper med fleksible software- og hardwareværktøjer
  • Scan og analyser objektglas eller de fleste mikroplader i SBS-standardformat
  • Kompatibel med Molecular Probes fluorescerende detektionsreagenser
Hardware og software
  • Stabil og pålidelig lyskilde muliggør reduceret variabilitet, øget datakvalitet og reducerede driftsomkostninger
  • Brede reagensmuligheder med 7-farve excitation fra violet til nær IR til analysemultipleksing
  • Dual mode-fokusering ved hjælp af software- og laserautofokusmetoder til at adressere både mærkede og umærkede prøvetyper
  • Multi-mode-billeddannelse giver mulighed for bredfelt-, lysfelt- og konfokal billeddannelse på én gang
  • HCS Studio 5.0 Cell Analysis Software er en integreret instrumentstyrings-, visualiserings- og analysesoftwarepakke til nybegyndere til avancerede brugere
  • Skalerbar med Store Image og Database Software og valgfri Orbitor RS mikropladehåndtering (medfølger ikke)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje CellInsight
Omrørere Lineær, Orbital, Dobbelt orbital
Kamera Meget følsom monokrom CMOS
Mængde 1 stk.
Spænding 0 til 3000 VDC, 0 til 250 VAC
Må kun benyttes til forskning.