Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LZR Pro High Content Screening Platform
Artikelnummer. 17700108 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17700108 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17700108 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. HCSDCX7LZRPRO
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
De Thermo Scientific CellInsight CX7 LZR Pro High Content Screening (HCS) Platform er en hurtig, laserlysmotorbaseret, automatiseret cellulær billeddannelses- og analyseplatform designet til livsforskere, der har brug for kvantitativ analyse undervejs.
  • En hurtig, laserlysmotorbaseret, automatiseret cellulær billeddannelses- og analyseplatform designet til livsforskere, der har brug for kvantitativ analyse on-the-fly
  • De CellInsight CX7 LZR Pro Platform tilbyder en mere kraftfuld og integreret måde at udvikle og automatisere analyser med højt indhold ved hjælp af en kombination af 5-farvet lysfelt og 7-farvet fluorescensbilleddannelse i konfokale eller bredfeltstilstande
  • Med laserbelysning kan CellInsight LZR Pro Platform gør det muligt for forskere at tage billeder hurtigere i både wide-field og konfokal tilstand
Funktioner af CellInsight CX7 LZR Pro platform:
  • Baggrundsbelyst sCMOS-kamera tilbyder en 95 % maksimal kvanteeffektivitet og -20 C °køling
  • Nye validerede applikationer, herunder Cell Painting og FirePlex-HT immunoassay
  • Olympus X-line objektiv billeddannelse for at forbedre billedkvaliteten og analyseydelsen
  • EurekaScan Finder-dobbelt-pas-funktionalitet til on-the-fly søgning og fund af sfæroider, væv og sjældne cellulære hændelser
  • HCS Studio 5.0 med over 40 biovidenskabelige bioapplikationer og realtidsanalyse for hurtigst mulig tid til data.
  • 7-kanals fluorescerende billeddannelse med laserbelysning
  • 5-kanals lysfeltsbilleddannelse
  • 7-kanals konfokal billeddannelse med laserbelysning
  • Software og laserbaseret autofokus for ensartede scanningstider
  • Konfigureret til at acceptere valgfrie moduler til fuldautomatisk pladehåndtering og indbygget miljøkontrol med levende celler
Evner
  • Brug integreret HCS Studio-software til instrumentstyring og dataanalyse
  • Opnå den hurtigste tid til resultater ved at bruge intelligent acQuisition (iQ) analyse-feedback i realtid
  • Adresserer hundredvis af assaytyper med fleksible software- og hardwareværktøjer
  • Scan og analyser objektglas eller de fleste mikroplader i SBS-standardformat, inklusive 6-brønds til 1536-brønds formater
  • Kompatibel med Molecular Probes fluorescerende detektionsreagenser
Hardware og software
  • High-output laser excitation solid state lys
  • Brede reagensmuligheder med 7-farve excitation fra violet til nær IR til analysemultipleksing
  • Dual mode-fokusering ved hjælp af software- og laserautofokusmetoder til at adressere både mærkede og umærkede prøvetyper
  • Multi-mode-billeddannelse giver mulighed for bredfelt-, lysfelt- og konfokal billeddannelse på én gang
  • HCS Studio 5.0 Cell Analysis Software er en integreret instrumentstyrings-, visualiserings- og analysesoftwarepakke til nybegyndere til avancerede brugere
  • Skalerbar med Store Image og Database Software og valgfri Orbitor RS mikropladehåndtering (medfølger ikke)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje CellInsight
Omrørere Lineær, Orbital, Dobbelt orbital
Kamera Meget følsom monokrom CMOS
Mængde 1 stk.
Spænding 0 til 3000 VDC, 0 til 250 VAC
Må kun benyttes til forskning.