Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LZR High Content Analysis Platform and Store Standard Edition (SE)
Artikelnummer. 17102389
Skift visning
Detektionsmetode:
Fluorescens
Artikelnummer. Detektionsmetode
17102389 Fluorescens
1 options
Artikelnummer. 17102389 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CX7B1112LZR
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CellInsight CX7 LZR High Content Analysis Platform and Store Standard Edition (SE)
De Thermo Scientific CellInsight CX7 LZR High Content Analysis (HCA) Platform er en hurtig, laserbaseret, automatiseret cellulær billeddannelses- og analyseplatform designet til kvantitativ mikroskopi. Denne særlige konfiguration inkluderer en CellInsight CX7 LZR Reader, HCS Studio Cell Analysis Software og Store Image and Database Management Software til at visualisere og dele data og billeder med højt indhold. To dages træning på stedet og et års garanti og applikationssupport er også inkluderet.
De CellInsight CX7 LZR HCA Platform tilbyder en mere kraftfuld og integreret måde at udvikle og automatisere analyser med højt indhold ved hjælp af en kombination af 5-farvet lysfelt- og 7-farvet fluorescensbilleddannelse i konfokale eller wide-field-tilstande. Med laserbelysning gør Cell Insight LZR HCA-platformen det muligt for forskere at tage billeder hurtigere i både wide-field og konfokal tilstand.
Funktioner af CellInsight CX7 HCA Platform med Store Image og Database Management Software:
•7-kanals fluorescerende billeddannelse med laserbelysning
• 5-kanals lysfeltsbilleddannelse
• 7-kanals konfokal billeddannelse
• Software og laserbaseret autofokus for ensartede scanningstider
• Konfigureret til at acceptere valgfrie moduler til fuldautomatisk pladehåndtering og indbygget miljøkontrol med levende celler
Evner
• Adresserer hundredvis af assaytyper med fleksible software- og hardwareværktøjer
• Scan og analyser objektglas eller de fleste mikroplader i SBS-standardformat
• Brug integreret HCS Studio-software til instrumentstyring og dataanalyse
• Opnå den hurtigste tid til resultater ved at bruge intelligent acQuisition (iQ) analyse-feedback i realtid
• Kompatibel med Molecular Probes fluorescerende detektionsreagenser
Hardware og software
• High-output laser excitationslys
• Brede reagensmuligheder med syvfarvet excitation fra violet til nær IR til analysemultipleksing
• Dual mode-fokusering ved hjælp af software- og laserautofokusmetoder til at adressere både mærkede og umærkede prøvetyper
• Multi-mode-billeddannelse giver mulighed for bredfelt-, lysfelt- og konfokal billeddannelse på én gang
• HCS Studio Cell Analysis Software er en integreret instrumentstyrings-, visualiserings- og analysesoftwarepakke til nybegyndere til avancerede brugere
• Skalerbar med Store Image og Database Software (inkluderet) og valgfri Orbitor RS mikropladehåndtering (medfølger ikke)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje CellInsight
Farve Assorterede farver
Detektionsmetode Fluorescens