Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LZR Analyseplatform med højt indhold
Artikelnummer. 16444480
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
16444480 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16444480 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CX7A1110LZR
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LZR High Content Analysis Platform er hurtig, laserbaseret og designet til kvantitativ mikroskopi.
De CellInsight CX7 LZR HCA Platform tilbyder en mere kraftfuld og integreret måde at udvikle og automatisere analyser med højt indhold ved hjælp af en kombination af 5-farvet lysfelt- og 7-farvet fluorescensbilleddannelse i konfokale eller wide-field-tilstande. Med laserbelysning gør Cell Insight LZR HCA-platformen det muligt for forskere at tage billeder hurtigere i både wide-field og konfokal tilstand.
Egenskaber :
  • 7-kanals fluorescerende billeddannelse med laserbelysning
  • 5-kanals lysfeltsbilleddannelse
  • 7-kanals konfokal billeddannelse
  • Software og laserbaseret autofokus for ensartede scanningstider
  • Konfigureret til at acceptere valgfrie moduler til fuldautomatisk pladehåndtering og indbygget miljøkontrol med levende celler
Evner :
  • Adresserer hundredvis af assaytyper med fleksible software- og hardwareværktøjer
  • Scan og analyser objektglas eller de fleste mikroplader i SBS-standardformat
  • Brug integreret HCS Studio-software til instrumentstyring og dataanalyse
  • Opnå den hurtigste tid til resultater ved at bruge intelligent acQuisition (iQ) analyse-feedback i realtid
  • Kompatibel med Molecular Probes fluorescerende detektionsreagenser
Hardware og software
  • High-output laser excitationslys
  • Brede reagensmuligheder med 7-farve excitation fra violet til nær IR til analysemultipleksing
  • Dual mode-fokusering ved hjælp af software- og laserautofokusmetoder til at adressere både mærkede og umærkede prøvetyper
  • Multi-mode-billeddannelse giver mulighed for bredfelt-, lysfelt- og konfokal billeddannelse på én gang
  • HCS Studio Cell Analysis Software er en integreret instrumentstyrings-, visualiserings- og analysesoftwarepakke til nybegyndere til avancerede brugere
  • Skalerbar med Store Image og Database Software (ikke inkluderet) og valgfri Orbitor RS mikropladehåndtering (medfølger ikke)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje CellInsight
Farve Assorterede farver
Detektionsmetode Fluorescens
Mængde 1 stk.