Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 højindholdsanalyseplatform
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Integreret system til analyse af højt indhold
De Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 High Content Analysis (HCA) Platform er en hurtig, automatiseret cellulær billeddannelses- og analyseplatform designet til kvantitativ mikroskopi.
De CellInsight CX7 HCA Platform tilbyder en integreret måde at udvikle og automatisere analyser med højt indhold ved hjælp af en kombination af 5-farvet lysfelt og 7-farvet fluorescensbilleddannelse i konfokale eller bredfeltstilstande. Se hvordan CellInsight CX7-platformen kan sammenlignes med andre højindholdsanalyseplatforme fra Thermo Fisher Scientific .
Funktioner af CellInsight CX7 HCA platform
Evner
De CellInsight CX7 HCA Platform tilbyder en integreret måde at udvikle og automatisere analyser med højt indhold ved hjælp af en kombination af 5-farvet lysfelt og 7-farvet fluorescensbilleddannelse i konfokale eller bredfeltstilstande. Se hvordan CellInsight CX7-platformen kan sammenlignes med andre højindholdsanalyseplatforme fra Thermo Fisher Scientific .
Funktioner af CellInsight CX7 HCA platform
- 7-kanals fluorescerende billeddannelse
- 5-kanals lysfeltsbilleddannelse
- 7-kanals konfokal billeddannelse
- Software og laserbaseret autofokus for ensartede scanningstider
- Konfigureret til fuldautomatisk pladehåndtering og scanning
Evner
- Adresserer hundredvis af assaytyper med fleksible software- og hardwareværktøjer
- Scan og analyser objektglas eller de fleste mikroplader i SBS-standardformat
- Brug HCS Studio-software til integreret instrumentstyring og dataanalyse
- Opnå den hurtigste tid til resultater ved at bruge intelligent acQuisition (iQ) analyse-feedback i realtid
- Kompatibel med Molecular Probes™ fluorescerende detektionsreagenser
- Stabil og pålidelig lyskilde muliggør reduceret variabilitet, øget datakvalitet og reducerede driftsomkostninger
- Brede reagensmuligheder med syvfarvet excitation fra violet til nær IR til analysemultipleksing
- Dual mode-fokusering ved hjælp af software- og laserautofokusmetoder til at adressere både mærkede og umærkede prøvetyper
- Multi-mode-billeddannelse giver mulighed for bredfelt-, lysfelt- og konfokal billeddannelse på én gang
- HCS Studio Cell Analysis Software er en integreret instrumentstyrings-, visualiserings- og analysesoftwarepakke til nybegyndere til avancerede brugere
- Skalerbar med Store Image og Database Software og valgfri Orbitor RS mikropladehåndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | CellInsight |
| Oversigt | CellInsight™ CX7 højindholdsanalyseplatform |
| Til brug med (udstyr) | Instrument med højt indhold |
| Farve | Assorterede farver |
| Detektionsmetode | Kromogent, Fluorescens |
| Format | Mikroplade, objektglas |
| Indhold og opbevaring | •1 læser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |