Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX5 High Content Screening (HCS) platform
Artikelnummer. 15980593 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15980593 Hver
1 options
Artikelnummer. 15980593 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CX51112
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Udfør hurtigt billedanalyser med højt indhold med denne prisbillige, kompakte HCS-platform.
Udfør hurtigt billedanalyser med højt indhold med den prisbillige, kompakte Thermo Scientific™ CellInsight™ CX5 High Content Screening (HCS) platform.
De CellInsight CX5 High Content Screening (HCS) Platform er en hurtig, enkel at betjene, automatiseret cellulær billedbehandlings- og analyseplatform designet til kvantitativ billeddannelse. For forskeren, der ønsker at opnå fordelen ved kvantitativ celleanalyse for første gang, eller for dem, der ønsker at øge skalaen og kapaciteten, CellInsight CX5 HCS Platform tilbyder en omkostningseffektiv, men kraftfuld måde til hurtigt at automatisere kvantitativ cellulær billeddannelse.
Højdepunkter:
  • Fleksibel– designet til at fungere med eller uden fluorescerende mærkning, det nye CellInsight CX5 HCS-platformen bruger transmitteret lys, hvilket giver brugerne mulighed for at udforske mere cellebiologi uden begrænsning af fluorescerende farvestoffer eller at bruge de fulde muligheder i en femfarvet lysmotor
  • Overkommelig– automatiseret billedbehandling med højt indhold til alle budgetter
  • Nem at bruge– hurtigt opbygge og optimere billedbaserede analyser med inkluderet Thermo ™Videnskabelig HCS Studio™ 2.0 Celleanalysesoftware
  • Præstation– scan og analyser en 96-brønds plade på under fire minutter
  • Kvalitet– billedbehandling af høj kvalitet og praktisk talt vedligeholdelsesfri drift
  • Kompakt– passer på en bænk og er mindre end 2 fod på alle sider
Evner:
  • Foretag individuelle celle-, subcellulære og multicellulære målinger
  • Spar tid ved automatisk kun at indsamle de billeder og data, du skal bruge for at være statistisk relevant
  • Foretag flere målinger pr. objekt over tid, hvis det ønskes
  • Mål underpopulationer og afvis automatisk uønskede objekter
Brugervenlige applikationer:
  • Omfattende prævalideret og brugerkonfigurerbar billedanalyse uden scripting eller programmering
  • Exploratory assay udviklingsværktøjer og specifikke biologioptimerede værktøjer
  • Definer biologiske tærskler for output baseret på kontrolpopulationer
  • Mulighed for at skabe multi-parameter porte fra individuelle output målinger
Hardware og software:
  • HCS Studio 2.0 celleanalysesoftware– det førende program til kontrol, visualisering og analyse af instrumenter med højt indhold til begyndere til avancerede brugere med billed-/dataportabilitet
  • Ultrastabil lyskilde med lang levetid reducerer variabilitet, øger datakvaliteten og reducerer driftsomkostningerne
  • Fluorescensmuligheder, som inkluderer nær-IR-bølgelængder
  • Proprietær Thermo Scientific™ AccuFocus Systemet er hurtigt, men alligevel fleksibelt, billeddannende celler med high-fidelity hver gang
  • Unik intelligent acQuisition (iQ) analyse-feedback i realtid for at optimere billedindsamling og datakvalitet
  • Kompatibel med SBS standard mikroplader (6-1536 brønde) og objektglas
Kompatibel med:
Valgfri automatisering– Thermo Scientific™ Orbitor™ RS Plate Mover og andet Thermo Scientific™ Laboratorieautomationsløsninger; Valgfri moduler - Thermo Scientific™ Højt indholdsmoduler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kamera Photometrics X1 CCD: Høj opløsning, termoelektrisk afkølet til 0 °C; 14-bit dynamisk område; FOV 2208 x 2208 pixel array; 4,54 mikron pixelstørrelse; 75 % maksimal kvanteeffektivitet (QE); USB 2.0 (ingen yderligere CameraLink- eller Firewire-kort påkrævet)
Oversigt CeLLInsight™ CX5 High Content Screening Platform med HCS Studio™ Celleanalysesoftware og Store™ Software til billed- og databasestyring
Lyskilde LED, solid-state femfarvet lysmotor, der bruges med de medfølgende filtersæt, tilbyder følgende  excitations-/emissionsevner:  Ex 386/Em 440 (f.eks. Hoechst ); Ex 485/Em 521 (f.eks. Alexa Fluor 488); Ex 560/Em 607 (f.eks. TRITC); Ex 650/Em 694 (f.eks. Cy5 ); Ex 740/Em 810 (f.eks. Alexa Fluor 750)
Mål Standard: 10X (0,30NA); 20X (0,4NA) Olympus objektiver
Valgfrit: 2x (0,08NA); 4x (0,16NA) Olympus objektiver
Data Management Kompatibel med Thermo Scientific™ Software ™til lagring af billeder og databaser
PC Windows™ 7 64-bit pc med minimum quad core 3,7 GHz processor, 8 GB RAM og 500 GB harddisk
Software Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0 Software, Thermo Scientific™ Store™ Software til billed- og databasestyring
Dybde (engelsk) 23,4 tommer.
Dybde (metrisk) 59.4cm
Højde (engelsk) 14,6''
Højde (metrisk) 37.2cm
Vægt (engelsk) 99.2 lb.
Vægt (metrisk) 45kg
Bredde (engelsk) 16,3''
Bredde (metrisk) 41.4cm
Watt 300w