Få mere at vide
Corning™ cellgro™ Tryptisk sojabouillon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15353721
Skift visning
:
Kapacitet: 1L
Artikelnummer.
15353721 Kapacitet: 1L
1 options
Artikelnummer. 15353721 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 46060CM
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tryptisk sojabouillon tilbydes til brug i sterilitetstestning og validering ved fremstilling af et flydende produkt. Brugen af dette medium i stedet for det produkt, der er beregnet til produktion, gør det muligt at vurdere evnen af en aseptisk fremstillingsproces. Det er en sterilfiltreret, brugsklar løsning til simulering af aseptisk påfyldning af væsker og sterilitetstest. På grund af den rige næringsstofbase kan TSB bruges til dyrkning af kræsne mikroorganismer. Dette vækstmedium er fri for animalske komponenter, hvilket gør det ideelt til at teste steriliteten af dyrefrie biofarmaceutiske processer.
Ordreinfo
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bakteriel vækstmedium