Få mere at vide
Corning™ cellgro™ RPMI 1640
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343601
Skift visning
Mængde:
6 x 500 ml
1 x 1 l
6 x 1 l
1 x 20 l
6 x 10 l
6 x 20 l
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin
Glutamin, HEPES
HEPES
Ingen
glutagro Supplement, Fenolrød
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer unitSize
15343601 6 x 1 l Glutamin Pakke med 6
15313561 6 x 500 ml HEPES Pakke med 6
15343621 1 x 1 l Ingen Pakke med 6
15373601 6 x 1 l Glutamin, HEPES Pakke med 6
15313551 6 x 500 ml glutagro Supplement, Fenolrød Pakke med 6
15313541 6 x 500 ml Glutamin, HEPES Pakke med 6
15353601 6 x 20 l Glutamin 20 L
15363601 6 x 10 l Glutamin 10 L
15323541 6 x 500 ml Glutamin Pakke med 6
15353621 1 x 20 l Ingen 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15343601 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10040CM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For at vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika, Corning Klassiske medieprodukter gennemgår en række forskellige tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse. Produktets ydeevne måles ved høst-til-plante-forhold eller foldstigning i henhold til forudbestemte specifikationer. Flydende og pulveriserede klassiske medieprodukter testes også for at bestemme pH og osmolalitet. Klassiske mediepulvere er også testet for resterende fugt. pH- og osmolalitetstesten udføres i henhold til specifikke procedurer, hvor alt udstyr er kalibreret ved hjælp af standarder, der kan spores til National Institute of Standards and Technology. Biologisk test af Corning flydende klassiske medieprodukter garanterer lave niveauer af endotoksin, mycoplasma og fravær af kontaminering. Endotoksiner: Klassiske medieprodukter testes for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay. For frigivelse skal hvert parti af standard flydende klassiske medier have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml. Klassiske mediepulverprodukter skal have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml, når de rekonstitueres til formelvægt med lavt endotoksinvand. Alle Corning flydende klassiske medieprodukter testes for sterilitet, og flydende klassiske medieprodukter testes for mycoplasma off-site ved hjælp af en storvolumen metode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Produkttype RPMI 1640
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 6 x 1 l
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering Uorganiske salte: 100,00 mg/L Ca(NO3)2,4H2O, 400,00mg/L KCl, 48,80mg/L MgS04 (vandfrit), 6.000,00 mg/L NaCl, 800,70 mg/L Na2HPO4, 00mg/L Na2HPO4, 0mg/L Na2HPO4. NaHC03; Aminosyrer: 200,00mg/L L-arginin, 56,82mg/L L-asparagin.H2O, 20,00mg/L L-asparaginsyre, 65,20mg/L L-Cystin.2HCl, 20,00mg/L0 L-glutaminsyre, L-glutaminsyre, L-glutaminsyre, L-glutaminsyre. 10,00 mg/L Glycin, 15,00 mg/L L-Histidin, 20,00 mg/L Hydroxy-L-prolin, 50,00 mg/L L-Isoleucin, 50,00 mg/L L-Leucin, 40,00 mg/L L-Lysin. HCl, 15,00mg/L L-Methionin, 15,00mg/L L-Phenylalanin, 20,00mg/L L-prolin, 30,00mg/L L-serin, 20,00mg/L L-Threonin, 5,00mg/L3 L,-Tryptophan/8mg/L,Tryptophan. L-tyrosin.2Na.2H20, 20,00 mg/l L-valin; Vitaminer: 0,20mg/L Biotin, 0,25mg/L D-Calciumpantothenat, 3,00mg/L Cholinchlorid, 1,00mg/L Folinsyre, 35,00mg/L i-Inositol, 1,00mg/L Nicotininobenzo/L,1. 1,00mg/L pyridoxin. HCl, 0,20 mg/l riboflavin, 1,00 mg/l thiamin. HCl, 0,005 mg/l vitamin B12; Andet: 2000,00mg/L D-Glucose, 1,00mg/L Glutathion (reduceret), 5,00mg/L Phenolrød. Na.
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C