Få mere at vide
Corning™ cellgro™ MEM
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333551
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15333551 500 ml Pakke med 6
15383611 1 l Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15333551 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 15010CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1113.64 DKK
    978.37 DKK / Pakke med 6
    Spare 135.27 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
For at vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika, Corning Klassiske medieprodukter gennemgår en række forskellige tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse. Produktets ydeevne måles ved høst-til-plante-forhold eller foldstigning i henhold til forudbestemte specifikationer. Flydende og pulveriserede klassiske medieprodukter testes også for at bestemme pH og osmolalitet. Klassiske mediepulvere er også testet for resterende fugt. pH- og osmolalitetstesten udføres i henhold til specifikke procedurer, hvor alt udstyr er kalibreret ved hjælp af standarder, der kan spores til National Institute of Standards and Technology. Biologisk test af Corning flydende klassiske medieprodukter garanterer lave niveauer af endotoksin, mycoplasma og fravær af kontaminering. Endotoksiner: Klassiske medieprodukter testes for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay. For frigivelse skal hvert parti af standard flydende klassiske medier have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml. Klassiske mediepulverprodukter skal have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml, når de rekonstitueres til formelvægt med lavt endotoksinvand. Alle Corning flydende klassiske medieprodukter testes for sterilitet, og flydende klassiske medieprodukter testes for mycoplasma off-site ved hjælp af en storvolumen metode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Produkttype Minimum Essential Medium (MEM)
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 500 ml
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering Uorganiske salte: 200,00 mg/L CaCl2 (vandfrit), 400,00 mg/L KCl, 97,70 mg/L MgS04 (vandfrit), 6.800,00 mg/L NaCl, 140,00 mg/L NaH2P04.H20/L NaH2P04.H20, NaH2P04.H20. Aminosyrer: 126,40mg/L L-arginin. HCI, 31,20 mg/L L-Cystin.2HCl, 41,90mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 52,50 mg/L L-Isoleucin, 52,50 mg/L L-Leucin, 72,50 mg/L L-Lysine. HCI, 15,00 mg/L L-Methionin, 32,50 mg/L L-Phenylalanin, 47,60 mg/L L-Threonin, 10,00 mg/L L-tryptophan, 51,90 mg/L L-Tyrosin. Vitaminer: 1,00mg/L D-Calciumpantothenat, 1,00mg/L Cholinchlorid, 1,00mg/L Folinsyre, 2,00mg/L i-Inositol, 1,00mg/L Nicotinamid, 1,00mg/L Pyridoxin. HCl, 0,10 mg/l riboflavin, 1,00 mg/l thiamin. HCI; Andet: 1.000,00mg/L D-Glucose, 10,00mg/L Phenolrød. Na.
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C