Få mere at vide
Corning™ cellgro™ IMDM flydende klassisk cellekulturmedie
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15373551
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
Formulering:
Natriumpyruvat, phenolrød, pyridoxin HCl, natriumbicarbonat
Uorganiske salte: 165,00 mg/l CaCl2 (vandfrit), 330,00 mg/l KCl, 0,076 mg/l KNO3, 97,70 mg/l MgS04 (vandfri), 0,0173 mg/l Na2SeO3, 4,505 ml Na001/502 ml Na001/505 ml. NaH2P04.H20, 3.024,00 mg/l NaHC03; Aminosyrer: 25,00mg/L L-Alanin, 84,00mg/L L-Arginin. HCl, 28,40mg/L L-asparagin.H2O, 30,00mg/L L-asparaginsyre, 91,24mg/L L-Cystin.2HCl, 75,00mg/L L-glutaminsyre, 584,00mg/l L-glut00mg,L-glut00mg,L 42,00mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 105,00mg/L L-Isoleucin, 105,00mg/L L-Leucin, 146,00mg/L L-Lysin. HCl, 30,00mg/L L-Methionin, 66,00mg/L L-Phenylalanin, 40,00mg/L L-Prolin, 42,00mg/L L-serin, 95,00mg/L L-Threonin, 16,00mg/L-3L, 16,00mg/10mg/9L. L-tyrosin.2Na.2H20, 94,00 mg/l L-valin; Vitaminer: 0,013 mg/l biotin, 4,00 mg/l D-calciumpantothenat, 4,00 mg/l cholinchlorid, 4,00 mg/l folinsyre, 7,20 mg/l i-inositol, 4,00 mg/l py0ridoximg. HCI, 0,40 mg/l riboflavin, 4,00 mg/l thiamin. HCl, 0,013 mg/l vitamin B12; Andet: 4.500,00mg/L D-Glucose, 5.958,00mg/L HEPES, 15,00mg/L Phenolrød. Na, 110,00 mg/L Natriumpyruvat.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Formulering Pakningsstørrelse
15373551 500 ml Natriumpyruvat, phenolrød, pyridoxin HCl, natriumbicarbonat Pakke med 6
15313601 1 l Uorganiske salte: 165,00 mg/l CaCl2 (vandfrit), 330,00 mg/l KCl, 0,076 mg/l KNO3, 97,70 mg/l MgS04 (vandfri), 0,0173 mg/l Na2SeO3, 4,505 ml Na001/502 ml Na001/505 ml. NaH2P04.H20, 3.024,00 mg/l NaHC03; Aminosyrer: 25,00mg/L L-Alanin, 84,00mg/L L-Arginin. HCl, 28,40mg/L L-asparagin.H2O, 30,00mg/L L-asparaginsyre, 91,24mg/L L-Cystin.2HCl, 75,00mg/L L-glutaminsyre, 584,00mg/l L-glut00mg,L-glut00mg,L 42,00mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 105,00mg/L L-Isoleucin, 105,00mg/L L-Leucin, 146,00mg/L L-Lysin. HCl, 30,00mg/L L-Methionin, 66,00mg/L L-Phenylalanin, 40,00mg/L L-Prolin, 42,00mg/L L-serin, 95,00mg/L L-Threonin, 16,00mg/L-3L, 16,00mg/10mg/9L. L-tyrosin.2Na.2H20, 94,00 mg/l L-valin; Vitaminer: 0,013 mg/l biotin, 4,00 mg/l D-calciumpantothenat, 4,00 mg/l cholinchlorid, 4,00 mg/l folinsyre, 7,20 mg/l i-inositol, 4,00 mg/l py0ridoximg. HCI, 0,40 mg/l riboflavin, 4,00 mg/l thiamin. HCl, 0,013 mg/l vitamin B12; Andet: 4.500,00mg/L D-Glucose, 5.958,00mg/L HEPES, 15,00mg/L Phenolrød. Na, 110,00 mg/L Natriumpyruvat. Pakke med 6
15343531 500 ml Uorganiske salte: 165,00 mg/l CaCl2 (vandfrit), 330,00 mg/l KCl, 0,076 mg/l KNO3, 97,70 mg/l MgS04 (vandfri), 0,0173 mg/l Na2SeO3, 4,505 ml Na001/502 ml Na001/505 ml. NaH2P04.H20, 3.024,00 mg/l NaHC03; Aminosyrer: 25,00mg/L L-Alanin, 84,00mg/L L-Arginin. HCl, 28,40mg/L L-asparagin.H2O, 30,00mg/L L-asparaginsyre, 91,24mg/L L-Cystin.2HCl, 75,00mg/L L-glutaminsyre, 584,00mg/l L-glut00mg,L-glut00mg,L 42,00mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 105,00mg/L L-Isoleucin, 105,00mg/L L-Leucin, 146,00mg/L L-Lysin. HCl, 30,00mg/L L-Methionin, 66,00mg/L L-Phenylalanin, 40,00mg/L L-Prolin, 42,00mg/L L-serin, 95,00mg/L L-Threonin, 16,00mg/L-3L, 16,00mg/10mg/9L. L-tyrosin.2Na.2H20, 94,00 mg/l L-valin; Vitaminer: 0,013 mg/l biotin, 4,00 mg/l D-calciumpantothenat, 4,00 mg/l cholinchlorid, 4,00 mg/l folinsyre, 7,20 mg/l i-inositol, 4,00 mg/l py0ridoximg. HCI, 0,40 mg/l riboflavin, 4,00 mg/l thiamin. HCl, 0,013 mg/l vitamin B12; Andet: 4.500,00mg/L D-Glucose, 5.958,00mg/L HEPES, 15,00mg/L Phenolrød. Na, 110,00 mg/L Natriumpyruvat. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15373551 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 15016CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 DKK
    436.51 DKK / Pakke med 6
    Spare 1123.49 DKK
    72% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
For at vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika, Corning Klassiske medieprodukter gennemgår en række forskellige tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse. Produktets ydeevne måles ved høst-til-plante-forhold eller foldstigning i henhold til forudbestemte specifikationer. Flydende og pulveriserede klassiske medieprodukter testes også for at bestemme pH og osmolalitet. Klassiske mediepulvere er også testet for resterende fugt. pH- og osmolalitetstesten udføres i henhold til specifikke procedurer, hvor alt udstyr er kalibreret ved hjælp af standarder, der kan spores til National Institute of Standards and Technology. Biologisk test af Corning flydende klassiske medieprodukter garanterer lave niveauer af endotoksin, mycoplasma og fravær af kontaminering. Endotoksiner: Klassiske medieprodukter testes for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay. For frigivelse skal hvert parti af standard flydende klassiske medier have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml. Klassiske mediepulverprodukter skal have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml, når de rekonstitueres til formelvægt med lavt endotoksinvand. Alle Corning flydende klassiske medieprodukter testes for sterilitet, og flydende klassiske medieprodukter testes for mycoplasma off-site ved hjælp af en storvolumen metode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Produkttype IMDM
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 500 ml
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering Natriumpyruvat, phenolrød, pyridoxin HCl, natriumbicarbonat
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C