Få mere at vide
Corning™ cellgro™ Hams F-12
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15303611
Skift visning
Mængde:
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15303611 6/pakke Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15303611 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10080CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00 DKK
    508.22 DKK / Pakke med 6
    Spare 1411.78 DKK
    73% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-02-2027
For at vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika, Corning Klassiske medieprodukter gennemgår en række forskellige tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse. Produktets ydeevne måles ved høst-til-plante-forhold eller foldstigning i henhold til forudbestemte specifikationer. Flydende og pulveriserede klassiske medieprodukter testes også for at bestemme pH og osmolalitet. Klassiske mediepulvere er også testet for resterende fugt. pH- og osmolalitetstesten udføres i henhold til specifikke procedurer, hvor alt udstyr er kalibreret ved hjælp af standarder, der kan spores til National Institute of Standards and Technology. Biologisk test af Corning flydende klassiske medieprodukter garanterer lave niveauer af endotoksin, mycoplasma og fravær af kontaminering. Endotoksiner: Klassiske medieprodukter testes for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay. For frigivelse skal hvert parti af standard flydende klassiske medier have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml. Klassiske mediepulverprodukter skal have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml, når de rekonstitueres til formelvægt med lavt endotoksinvand. Alle Corning flydende klassiske medieprodukter testes for sterilitet, og flydende klassiske medieprodukter testes for mycoplasma off-site ved hjælp af en storvolumen metode.
Ordreinfo
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Produkttype Skinke F-12
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 6/pakke
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering Uorganiske salte: 33,3 mg/l CaCl2 (vandfri), 0,0016 mg/l CuS02 (vandfri), 0,834 mg/l FeS04.7H2O, 223,6 mg/l KCl, 72,20 mg/l MgSO4 (vandfri, 46 l Na0mg/l, 16 liter) Na2HP04 (vandfrit), 1176 mg/l NaHC03, 0,863 mg/l ZnS04.7H20; Aminosyrer: 8,9mg/L L-Alanin, 211mg/L L-Arginin. HCl, 15mg/L L-asparagin.H2O, 13mg/L L-asparaginsyre, 35,12mg/L L-Cystein.HCl.H2O, 14,70mg/L L-glutaminsyre, 146,20mg/l L-glutaming,/l. 20,96mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 3,94mg/L L-Isoleucin, 13,10mg/L L-Leucin, 36,50mg/L L-Lysin. HCl, 4,48mg/L L-Methionin, 4,96mg/L L-Phenylalanin, 34,50mg/L L-Prolin, 10,50mg/L L-Serin, 11,90mg/L L-Threonin, 2,04mg/L L-Tryptophan, 7mg/L L-Tryptophan L-tyrosin.2Na.2H2O, 11,70 mg/l L-valin; Vitaminer: 0,037 mg/l nikotinamid, 0,062 mg/l pyridoxin. HCl, 0,038 mg/l riboflavin, 0,34 mg/l thiamin. HCl, 1,36 mg/l vitamin B12; Andet: 1802mg/L D-Glucose, 4,77mg/L Hypoxanthin, Na, 0,21mg/L DL-thioctic (lipon)syre, 0,088mg/L Methyllineoleat, 1,2mg/L Phenolrød. Na, 0,16mg/L Putrescine.2HCl, 110mg/L Natriumpyruvat, 0,73mg/L Thymidin.
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C