Få mere at vide
Corning™ cellgro™ Fetal Calf Serum Premium
USDA sikkerhedstest inkluderet:
USDA inspiceret
Pakningsstørrelse:
50ml
Beskrivelse
De Corning række af højkvalitets serumprodukter komplementerer perfekt Corning række af sterilfiltrerede, lav-endotoksin, klassiske cellekulturmedier. Inden for denne portefølje indsamles amerikansk premium føtal bovint serum, med de laveste endotoksin- og hæmoglobinspecifikationer, kun fra kvægbesætninger i USA. Den fås også varmeinaktiveret. USDA Approved Source Fetal Bovine Serum, også lavt indhold af endotoksin og hæmoglobin, indsamles fra slagterier i lande, der er fri for BSE og MKS og godkendt af United States Department of Agriculture (USDA) til import af kvægprodukter. Dyrene inspiceres før og efter slagtning af autoriserede dyrlæger, og materialet testes for kvægsygdomme inden import og videre behandling i FDA-registrerede faciliteter under cGMP'er. Denne fås også varmeinaktiveret. Specialty Serum-produkter tilbydes også af Corning til en række produktapplikationer. Alle sera adskilles fra det opsamlede blod ved nedkølet centrifugering, samles, filtreres og fryses straks. Kun råserum, der opfylder vores strenge specifikationer for endotoksin, resterende hæmoglobin og pH, er godkendt til produktion. Fetal Bovine Serum (FBS) er en lysebrun-farvet væske adskilt fra blodet fra bovint foster. Alt materiale opfylder godkendelse fra U. S. Department of Agriculture og er opnået fra kilder fri for BSE, mund- og klovsyge og andre rapporterbare sygdomme, der vedrører arten.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USDA |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Til brug med (applikation) | Celledyrkning |
| USDA sikkerhedstest inkluderet | USDA inspiceret |