Få mere at vide
Corning™ cellgro™ F-12K næringsstof
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15383531
Skift visning
Mængde:
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15383531 6/pakke Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15383531 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10025CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 DKK
    424.28 DKK / Pakke med 6
    Spare 1305.72 DKK
    75% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
For at vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika, Corning Klassiske medieprodukter gennemgår en række forskellige tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse. Produktets ydeevne måles ved høst-til-plante-forhold eller foldstigning i henhold til forudbestemte specifikationer. Flydende og pulveriserede klassiske medieprodukter testes også for at bestemme pH og osmolalitet. Klassiske mediepulvere er også testet for resterende fugt. pH- og osmolalitetstesten udføres i henhold til specifikke procedurer, hvor alt udstyr er kalibreret ved hjælp af standarder, der kan spores til National Institute of Standards and Technology. Biologisk test af Corning flydende klassiske medieprodukter garanterer lave niveauer af endotoksin, mycoplasma og fravær af kontaminering. Endotoksiner: Klassiske medieprodukter testes for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay. For frigivelse skal hvert parti af standard flydende klassiske medier have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml. Klassiske mediepulverprodukter skal have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml, når de rekonstitueres til formelvægt med lavt endotoksinvand. Alle Corning flydende klassiske medieprodukter testes for sterilitet, og flydende klassiske medieprodukter testes for mycoplasma off-site ved hjælp af en storvolumen metode.
Order Info
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Koncentration 1 X
Produkttype F-12K næringsstof
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering Uorganiske salte: 102 mg/L CaCl2 (vandfri), 0,002 mg/L CuS02,5H2O, 0,8 mg/L FeSO4,7H2O, 285 mg/L KCl, 59 mg/L KH2PO4, 49,7 mg/L MgS04, 49,7 mg/L MgS019 (Manfri MgCl2) (vandfri), 7530 mg/l NaCI, 115,5 mg/l Na2HP04, 2.500 mg/l NaHC03, 0,144 mg/l ZnS04.7H2O; Aminosyrer: 18mg/L L-Alanin, 422mg/L L-Arginin. HCl, 30mg/L L-asparagin.H2O, 26,6mg/L L-asparaginsyre, 70mg/L L-Cystein.HCl.H2O, 29mg/L L-Glutaminsyre, 292mg/L L-glutamin, 15mg/L 4L Gly. L-Histidin.HCl.H2O, 7,88mg/L L-Isoleucin, 26,2mg/L L-Leucin, 73mg/L L-Lysin. HCl, 8,96mg/L L-Methionin, 9,92mg/L L-Phenylalanin, 69mg/L L-Prolin, 21mg/L L-serin, 23mg/L L-Threonin, 4,1mg/L L-Tryptofan/L2.0mgyros, 13.0mg/L. 23mg/L L-valin; Vitaminer: 0,07 mg/l biotin, 0,5 mg/l D-calciumpantothenat, 14 mg/l cholinchlorid, 1,3 mg/l folinsyre, 18 mg/l i-inositol, 0,037 mg/l nikotinamid, 0,060 mg. HCl, 0,040 mg/l riboflavin, 0,3 mg/l thiamin. HCl, 1,4 mg/l vitamin B12; Andre: 1260mg/L D-Glucose, 4mg/L Hypoxanthin, Na, 0,21mg/L Liponsyre, 3mg/L Phenolrød. Na, 0,32mg/L Putrescine.2HCl, 220mg/L Natriumpyruvat, 0,7mg/L Thymidin.
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 6/pakke