Få mere at vide
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15323601
Mængde:
6 x 500 ml
6 x 1 l
1 x 10 l
1 x 20 l
Med tilsætningsstoffer:
Glukose
Glukose, Glutamin
Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat, HEPES
Glutamin, Glukose
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen
Ingen glutamin
Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Ingen natriumpyruvat
Produkttype:
DMEM Medier, 1 g/L Glucose
DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15323601
Brand: Corning™ 10017CM
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) understøtter cellekulturvækst og substitution af Pyridoxin HCl til Pyridoxal sikrer forbedret stabilitet i forhold til den oprindelige formulering. Produkter gennemgår en række forskellige tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse.
  • Modifikation af Basal Medium Eagle (BME) indeholdende fire gange koncentrationer af de aminosyrer og vitaminer, der findes i BME
  • Original formulering blev brugt til at dyrke embryonale museceller
  • Er blevet modificeret til at understøtte forskellige normale og transformerede celler, såsom primære kulturer af muse- og kyllingeceller
  • Formuleringer kan variere i mængde eller fravær af komponenter såsom glucose, natriumpyruvat, natriumbicarbonat og L-glutamin
  • Testet for at bestemme pH og osmolalitet
  • Lave niveauer af endotoksin og fravær af kontaminering
  • Testet for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogent assay
  • Osmolalitet: 335 ±mOsm/kg H 2 O
  • Mycoplasma: Testet negativ
  • Sterilitet: Bestået
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 6 x 1 l
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering Uorganiske salte: 200 mg/l CaCl2 (vandfri), 0,1 mg/l Fe(N03)3,9H2O, 400 mg/l KCl, 97,7 mg/l MgS04 (vandfri), 6400 mg/l NaCl, 125 mg/l NaH2034, 125 mg/l NaH2034/L NaH2034. Aminosyrer: 84mg/L L-arginin. HCl, 62,57mg/L L-Cystin.2HCl, 584mg/L L-glutamin, 30mg/L Glycin, 42mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 104,8mg/L L-isoleucin, 104,4,8mg/L,L-16mg,L-16mg. L-lysin. HCl, 30 mg/L L-Methionin, 66 mg/L L-Phenylalanin, 42 mg/L L-serin, 95,2 mg/L L-Threonin, 16 mg/L L-tryptophan, 103,79 mg/L L-Tyrosin/L-202, L-20mg/Na, L. Vitaminer: 4mg/L D-Calciumpantothenat, 4mg/L Cholinchlorid, 4mg/L Folinsyre, 7,2mg/L i-Inositol, 4mg/L Nicotinamid, 4mg/L Pyridoxin. HCl, 0,4 mg/l riboflavin, 4 mg/l thiamin. HCI; Andet: 4500mg/L D-Glucose, 15mg/L Phenolrød. Na.
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C