Få mere at vide
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15323531
Skift visning
Mængde:
6 x 500 ml
6 x 1 l
1 x 10 l
1 x 20 l
Med tilsætningsstoffer:
Glukose
Glukose, Glutamin
Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat, HEPES
Glutamin, Glukose
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen
Ingen glutamin
Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Ingen natriumpyruvat
Produkttype:
DMEM Medier, 1 g/L Glucose
DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
Pakke med 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Produkttype Pakningsstørrelse
15323531 6 x 500 ml Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat Ingen DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose Pakke med 6
15303601 6 x 1 l Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat Ingen DMEM Medier, 1 g/L Glucose Pakke med 6
15323601 6 x 1 l Glutamin, Glukose Ingen natriumpyruvat DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose Pakke med 6
15373591 6 x 1 l Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat Ingen DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose Pakke med 6
15353531 6 x 500 ml Glukose, Glutamin Ingen natriumpyruvat DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose Pakke med 6
15353551 6 x 500 ml Glukose, Natriumpyruvat Ingen glutamin DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose Pakke med 6
15383551 6 x 500 ml Glukose Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose Pakke med 6
15393551 6 x 500 ml Glukose, Natriumpyruvat, HEPES Ingen glutamin DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose Pakke med 6
15383561 6 x 500 ml Glukose, Natriumpyruvat Ingen glutamin, Ingen fenolrød DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose Pakke med 6
15393611 6 x 1 l Glukose, Natriumpyruvat Ingen glutamin DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose Pakke med 6
15393591 1 x 10 l Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat Ingen DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose 10 L
15313621 1 x 10 l Glukose, Natriumpyruvat Ingen glutamin DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose 10 L
15303621 1 x 20 l Glukose, Natriumpyruvat Ingen glutamin DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose 20 L
15333621 6 x 1 l Glukose, Natriumpyruvat, HEPES Ingen glutamin DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose Pakke med 6
15323621 6 x 1 l Glukose Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15323531 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10013CV
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) understøtter cellekulturvækst og substitution af Pyridoxin HCl til Pyridoxal sikrer forbedret stabilitet i forhold til den oprindelige formulering. Produkter gennemgår en række forskellige tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse.
  • Modifikation af Basal Medium Eagle (BME) indeholdende fire gange koncentrationer af de aminosyrer og vitaminer, der findes i BME
  • Original formulering blev brugt til at dyrke embryonale museceller
  • Er blevet modificeret til at understøtte forskellige normale og transformerede celler, såsom primære kulturer af muse- og kyllingeceller
  • Formuleringer kan variere i mængde eller fravær af komponenter såsom glucose, natriumpyruvat, natriumbicarbonat og L-glutamin
  • Testet for at bestemme pH og osmolalitet
  • Lave niveauer af endotoksin og fravær af kontaminering
  • Testet for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogent assay
  • Osmolalitet: 335 ±mOsm/kg H 2 O
  • Mycoplasma: Testet negativ
  • Sterilitet: Bestået
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose
Med tilsætningsstoffer Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 6 x 500 ml
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering Uorganiske salte: 200 mg/l CaCl2 (vandfri), 0,1 mg/l Fe(N03)3,9H2O, 400 mg/l KCl, 97,7 mg/l MgS04 (vandfri), 6400 mg/l NaCl, 125 mg/l NaH2034, 125 mg/l NaH2034/L NaH2034. Aminosyrer: 84mg/L L-arginin. HCl, 62,57mg/L L-Cystin.2HCl, 584mg/L L-glutamin, 30mg/L Glycin, 42mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 104,8mg/L L-isoleucin, 104,4,8mg/L,L-16mg,L-16mg. L-lysin. HCl, 30 mg/L L-Methionin, 66 mg/L L-Phenylalanin, 42 mg/L L-serin, 95,2 mg/L L-Threonin, 16 mg/L L-tryptophan, 103,79 mg/L L-Tyrosin/L-202, L-20mg/Na, L. Vitaminer: 4mg/L D-Calciumpantothenat, 4mg/L Cholinchlorid, 4mg/L Folinsyre, 7,2mg/L i-Inositol, 4mg/L Nicotinamid, 4mg/L Pyridoxin. HCl, 0,4 mg/l riboflavin, 4 mg/l thiamin. HCI; Andet: 4500mg/L D-Glucose, 15mg/L Phenolrød. Na, 110mg/L Natriumpyruvat.
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C