Få mere at vide
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)
Mængde:
6 x 500 mL
6 x 1 L
1 x 10 L
1 x 20 L
Med tilsætningsstoffer:
Glukose
Glukose, Glutamin
Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat, HEPES
Glutamin, Glukose
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen
Ingen glutamin
Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Ingen natriumpyruvat
Produkttype:
DMEM Medier, 1 g/L Glucose
DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
Pakke med 6
Beskrivelse
- Modifikation af Basal Medium Eagle (BME) indeholdende fire gange koncentrationer af de aminosyrer og vitaminer, der findes i BME
- Original formulering blev brugt til at dyrke embryonale museceller
- Er blevet modificeret til at understøtte forskellige normale og transformerede celler, såsom primære kulturer af muse- og kyllingeceller
- Formuleringer kan variere i mængde eller fravær af komponenter såsom glucose, natriumpyruvat, natriumbicarbonat og L-glutamin
- Testet for at bestemme pH og osmolalitet
- Lave niveauer af endotoksin og fravær af kontaminering
- Testet for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogent assay
- Osmolalitet: 335 ±mOsm/kg H 2 O
- Mycoplasma: Testet negativ
- Sterilitet: Bestået
Tekniske data
Tekniske data
Koncentration | 1 X |
Form | Væske |
Produkttype | DMEM Medier, 4,5 g/L Glucose |
Med tilsætningsstoffer | Glukose, Natriumpyruvat |
Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
Til brug med (applikation) | At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika |
Mængde | 1 x 10 L |
Endotoksin niveau | <0,25 EU/ml |
Formulering | Uorganiske salte: 200 mg/l CaCl2 (vandfri), 0,1 mg/l Fe(N03)3,9H2O, 400 mg/l KCl, 97,7 mg/l MgS04 (vandfri), 6400 mg/l NaCl, 125 mg/l NaH2034, 125 mg/l NaH2034/L NaH2034. Aminosyrer: 84mg/L L-arginin. HCl, 62,57 mg/L L-Cystin.2HCl, 30mg/L Glycin, 42mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 104,8mg/L L-Isoleucin, 104,8mg/L L-Lysin, 146. HCl, 30 mg/L L-Methionin, 66 mg/L L-Phenylalanin, 42 mg/L L-serin, 95,2 mg/L L-Threonin, 16 mg/L L-tryptophan, 103,79 mg/L L-Tyrosin/L-202, L-20mg/Na, L. Vitaminer: 4mg/L D-Calciumpantothenat, 4mg/L Cholinchlorid, 4mg/L Folinsyre, 7,2mg/L i-Inositol, 4mg/L Nicotinamid, 4mg/L Pyridoxin. HCl, 0,4 mg/l riboflavin, 4 mg/l thiamin. HCI; Andet: 4500mg/L D-Glucose, 15mg/L Phenolrød. Na, 110 mg/l natriumpyruvat; Tilføjet: 584 mg/L L-glutaminpulver, 20 ml/L 200 mM opløsning. |
Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion