Få mere at vide
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's Medium F-12 Mix
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15363541
Skift visning
Mængde:
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15363541 6 x 500 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15363541 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10080CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 DKK
    360.75 DKK / Pakke med 6
    Spare 809.25 DKK
    69% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til carcinomceller, rotteskeletmyoblaster, kinesiske hamsterlungeceller og rotte-, kanin- og kyllingeembryoner. Corning™ cellgro™ DMEM/Hams Medium F-12 Mix er baseret på Hams F-10 medium med øgede koncentrationer af cholin, inositol, putrescin og flere aminosyrer.
  • Formuleret til den serumfrie kultur af CHO celler
  • Formuleringen indeholder indeholder L-glutamin
  • Lave niveauer af endotoksin og fravær af kontaminering
  • Osmolalitet: 289mOsm/kg H2O
  • Endotoksin:< 0,25 EU/ml
  • Sterilitet: Bestået
  • Mycoplasma: Testet negativ
Ordreinfo
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM og skinke F-12, 50/50 blanding
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 6 x 500 ml
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering Uorganiske salte: 33,3 mg/l CaCl2 (vandfri), 0,0016 mg/l CuS02 (vandfri), 0,834 mg/l FeS04.7H2O, 223,6 mg/l KCl, 72,20 mg/l MgSO4 (vandfri, 46 l Na0mg/l, 16 liter) Na2HP04 (vandfrit), 1176 mg/l NaHC03, 0,863 mg/l ZnS04.7H20; Aminosyrer: 8,9mg/L L-Alanin, 211mg/L L-Arginin. HCl, 15mg/L L-asparagin.H2O, 13mg/L L-asparaginsyre, 35,12mg/L L-Cystein.HCl.H2O, 14,70mg/L L-glutaminsyre, 146,20mg/l L-glutaming,/l. 20,96mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 3,94mg/L L-Isoleucin, 13,10mg/L L-Leucin, 36,50mg/L L-Lysin. HCl, 4,48mg/L L-Methionin, 4,96mg/L L-Phenylalanin, 34,50mg/L L-Prolin, 10,50mg/L L-Serin, 11,90mg/L L-Threonin, 2,04mg/L L-Tryptophan, 7mg/L L-Tryptophan L-tyrosin.2Na.2H2O, 11,70 mg/l L-valin; Vitaminer: 0,037 mg/l nikotinamid, 0,062 mg/l pyridoxin. HCl, 0,038 mg/l riboflavin, 0,34 mg/l thiamin. HCl, 1,36 mg/l vitamin B12; Andet: 1802mg/L D-Glucose, 4,77mg/L Hypoxanthin, Na, 0,21mg/L DL-thioctic (lipon)syre, 0,088mg/L Methyllineoleat, 1,2mg/L Phenolrød. Na, 0,16mg/L Putrescine.2HCl, 110mg/L Natriumpyruvat, 0,73mg/L Thymidin.
pH 7.2
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C