Få mere at vide
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 Mix
Description
- Modifikation af Basal Medium Eagle (BME) indeholdende fire gange koncentrationer af de aminosyrer og vitaminer, der findes i BME
- Original formulering blev brugt til at dyrke embryonale museceller
- Er blevet modificeret til at understøtte forskellige normale og transformerede celler, såsom primære kulturer af muse- og kyllingeceller
- Formuleringer kan variere i mængde eller fravær af komponenter såsom glucose, natriumpyruvat, natriumbicarbonat og L-glutamin
- Testet for at bestemme pH og osmolalitet
- Lave niveauer af endotoksin og fravær af kontaminering
- Testet for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogent assay
- Hams F-12-medie er baseret på Hams F-10-medium med øgede koncentrationer af cholin, inositol, putrescin og flere aminosyrer
- Mycoplasma: Testet negativ
- Sterilitet: Bestået
Specifications
Specifications
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM og skinke F-12, 50/50 blanding |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Til brug med (applikation) | At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika |
| Mængde | 6 x 500 ml |
| Endotoksin niveau | <0,25 EU/ml |
| Formulering | Uorganiske salte: 116,65 mg/l CaCl2 (vandfrit), 0,417 mg/l FeS04,7H2O, 0,05 mg/l Fe(NO3)3,9H2O, 311,8 mg/l KCl, 0,0008 mg/l CuSO4,7H2O, 4,9 g vandfrit, MSO4 (vandfrit) 7000 mg/L NaCl, 62,5 mg/L Na2HP04.H2O, 71 mg/L Na2HP04 (vandfrit), 2438 mg/L NaHC03, 0,4315 mg/L ZnS04.7H2O; Aminosyrer: 4,45mg/L L-Alanin, 147,5mg/L L-Arginin. HCl, 7,5 mg/L L-asparagin.H2O, 6,65 mg/L L-asparaginsyre, 17,56 mg/L L-Cystein.HCl.H2O, 31,285 mg/L L-Cystein. 18,75 mg/L Glycin, 31,48 mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 54,37 mg/L L-Isoleucin, 58,95 mg/L L-Leucin, 91,35 mg/L L-Lysin. HCl, 17,24mg/L L-Methionin, 35,48mg/L L-Phenylalanin, 17,25mg/L L-Prolin, 26,25mg/L L-serin, 53,55mg/L L-Threonin, 9,02mg/L-Tryptophan/L5mg/L5mg L-tyrosin.2Na.2H2O, 52,85 mg/l L-valin; Vitaminer: 0,00365mg/L biotin, 2,24mg/L D-Ca-Pantothenate, 8,98mg/L Cholinchlorid, 2,65mg/L Folinsyre, 12,61mg/L i-Inositol, 2,0185mg/L Nicoxim. HCl, 0,219 mg/l riboflavin, 2,17 mg/l thiamin. HCI; Andet: 3151mg/L D-Glucose, 2,385mg/L Hypoxanthin, Natrium, 0,105mg/L DL-thioctic (liponsyre) syre, 0,044mg/L Methyllineoleat, 0,08mg/L Putrescine.2HCl, 1 Sodium HCl, 1 Sodium HCl, 1 0,365mg/L Thymidin. |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |