Få mere at vide
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 Mix
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15323611
Skift visning
Mængde:
6 x 500 ml
6 x 1 l
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Ingen
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen
Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
15323611 6 x 1 l Glutamin, HEPES Ingen Pakke med 6
15323561 6 x 500 ml Ingen Ingen Pakke med 6
15313611 6 x 1 l Glutamin Ingen Pakke med 6
15353561 6 x 500 ml Glutamin Ingen fenolrød Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15323611 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10092CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 DKK
    796.63 DKK / Pakke med 6
    Spare 1173.37 DKK
    59% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Produkter gennemgår en række forskellige tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse. Corning™ cellgro™ DMEM/Hams F-12 Mix understøtter cellekulturvækst og substitution af Pyridoxin HCl til Pyridoxal sikrer forbedret stabilitet i forhold til den oprindelige formulering.
  • Modifikation af Basal Medium Eagle (BME) indeholdende fire gange koncentrationer af de aminosyrer og vitaminer, der findes i BME
  • Original formulering blev brugt til at dyrke embryonale museceller
  • Er blevet modificeret til at understøtte forskellige normale og transformerede celler, såsom primære kulturer af muse- og kyllingeceller
  • Formuleringer kan variere i mængde eller fravær af komponenter såsom glucose, natriumpyruvat, natriumbicarbonat og L-glutamin
  • Testet for at bestemme pH og osmolalitet
  • Lave niveauer af endotoksin og fravær af kontaminering
  • Testet for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogent assay
  • Hams F-12-medie er baseret på Hams F-10-medium med øgede koncentrationer af cholin, inositol, putrescin og flere aminosyrer
  • Mycoplasma: Testet negativ
  • Sterilitet: Bestået
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM og skinke F-12, 50/50 blanding
Med tilsætningsstoffer Glutamin, HEPES
Uden tilsætningsstoffer Ingen
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 6 x 1 l
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering Uorganiske salte: 116,65 mg/l CaCl2 (vandfrit), 0,417 mg/l FeS04,7H2O, 0,05 mg/l Fe(NO3)3,9H2O, 311,8 mg/l KCl, 0,0008 mg/l CuSO4,7H2O, 4,9 g vandfrit, MSO4 (vandfrit) 7000 mg/L NaCl, 62,5 mg/L Na2HP04.H2O, 71 mg/L Na2HP04 (vandfrit), 2438 mg/L NaHC03, 0,4315 mg/L ZnS04.7H2O; Aminosyrer: 4,45mg/L L-Alanin, 147,5mg/L L-Arginin. HCl, 7,5 mg/L L-asparagin.H2O, 6,65 mg/L L-asparaginsyre, 17,56 mg/L L-Cystein.HCl.H2O, 31,285 mg/L L-Cystein. 18,75 mg/L Glycin, 31,48 mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 54,37 mg/L L-Isoleucin, 58,95 mg/L L-Leucin, 91,35 mg/L L-Lysin. HCl, 17,24mg/L L-Methionin, 35,48mg/L L-Phenylalanin, 17,25mg/L L-Prolin, 26,25mg/L L-serin, 53,55mg/L L-Threonin, 9,02mg/L-Tryptophan/L5mg/L5mg L-tyrosin.2Na.2H2O, 52,85 mg/l L-valin; Vitaminer: 0,00365mg/L biotin, 2,24mg/L D-Ca-Pantothenate, 8,98mg/L Cholinchlorid, 2,65mg/L Folinsyre, 12,61mg/L i-Inositol, 2,0185mg/L Nicoxim. HCl, 0,219 mg/l riboflavin, 2,17 mg/l thiamin. HCI; Andet: 3151mg/L D-Glucose, 2,385mg/L Hypoxanthin, Natrium, 0,105mg/L DL-thioctic (liponsyre) syre, 0,044mg/L Methyllineoleat, 8,1mg/L Phenolrød, Natrium. 110 mg/l natriumpyruvat, 0,365 mg/l thymidin, 3574,8 mg/l HEPES.
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C