Få mere at vide
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 Mix
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15323561
Skift visning
Mængde:
6 x 500 ml
6 x 1 l
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin
Glutamin, HEPES
None
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen
Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
15323561 6 x 500 ml None Ingen Pakke med 6
15323611 6 x 1 l Glutamin, HEPES Ingen Pakke med 6
15313611 6 x 1 l Glutamin Ingen Pakke med 6
15353561 6 x 500 ml Glutamin Ingen fenolrød Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15323561 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 15090CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    369.15 DKK / Pakke med 6
    Spare 825.85 DKK
    69% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Produkter gennemgår en række forskellige tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse. Corning™ cellgro™ DMEM/Hams F-12 Mix understøtter cellekulturvækst og substitution af Pyridoxin HCl til Pyridoxal sikrer forbedret stabilitet i forhold til den oprindelige formulering.
  • Modifikation af Basal Medium Eagle (BME) indeholdende fire gange koncentrationer af de aminosyrer og vitaminer, der findes i BME
  • Original formulering blev brugt til at dyrke embryonale museceller
  • Er blevet modificeret til at understøtte forskellige normale og transformerede celler, såsom primære kulturer af muse- og kyllingeceller
  • Formuleringer kan variere i mængde eller fravær af komponenter såsom glucose, natriumpyruvat, natriumbicarbonat og L-glutamin
  • Testet for at bestemme pH og osmolalitet
  • Lave niveauer af endotoksin og fravær af kontaminering
  • Testet for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogent assay
  • Hams F-12-medie er baseret på Hams F-10-medium med øgede koncentrationer af cholin, inositol, putrescin og flere aminosyrer
  • Mycoplasma: Testet negativ
  • Sterilitet: Bestået
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM og skinke F-12, 50/50 blanding
Med tilsætningsstoffer None
Uden tilsætningsstoffer Ingen
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 6 x 500 ml
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering L-glutamin, natriumpyruvat, phenolrød, natriumbicarbonat
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C