Få mere at vide
Corning™ cellgro™ Cellekulturmedium
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8007948
Mængde:
500 ml
1 l
Produkttype:
Cellekulturmedier
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15363591
Brand: Corning™ 10010CM
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For at vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika, Corning Klassiske medieprodukter gennemgår en række forskellige tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse. Produktets ydeevne måles ved høst-til-plante-forhold eller foldstigning i henhold til forudbestemte specifikationer. Flydende og pulveriserede klassiske medieprodukter testes også for at bestemme pH og osmolalitet. Klassiske mediepulvere er også testet for resterende fugt. pH- og osmolalitetstesten udføres i henhold til specifikke procedurer, hvor alt udstyr er kalibreret ved hjælp af standarder, der kan spores til National Institute of Standards and Technology. Biologisk test af Corning flydende klassiske medieprodukter garanterer lave niveauer af endotoksin, mycoplasma og fravær af kontaminering. Endotoksiner: Klassiske medieprodukter testes for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay. For frigivelse skal hvert parti af standard flydende klassiske medier have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml. Klassiske mediepulverprodukter skal have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml, når de rekonstitueres til formelvægt med lavt endotoksinvand. Alle Corning flydende klassiske medieprodukter testes for sterilitet, og flydende klassiske medieprodukter testes for mycoplasma off-site ved hjælp af en storvolumen metode.
transfectagro™ reduceret serummedium er designet til at maksimere væksten af en række celletyper under reducerede serumbetingelser, hvilket generelt giver mulighed for mindst 50 % reduktion i serumbrug med minimal tilpasning. En kemisk defineret formulering med reduceret serum, transfectagro forbedrer også transient transfektionseffektivitet i en række celletyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cellekulturmedier
Sterilitet Steril
Mængde 1 l
Endotoksin niveau 0,25 EU/ml