Få mere at vide
Corning™ cellgro™ Cellekulturmedium
Beskrivelse
For at vurdere vækstfremmende og cytotoksicitetskarakteristika Corning gennemgår Classical Media-produkter en række tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyser. Produktydelse måles ved høst-til-plante-forhold eller fold-forøgelse i henhold til forudbestemte specifikationer. Flydende og pulverbaserede klassiske medieprodukter testes også for at bestemme pH og osmolalitet. Klassiske mediepulvere testes også for restfugtighed. pH- og osmolalitetstestene udføres efter specifikke procedurer, hvor alt udstyr kalibreres efter standarder, der kan spores til National Institute of Standards and Technology. Biologisk testning af Corning flydende klassiske medieprodukter garanterer lave niveauer af endotoksin, mycoplasma og fravær af forurening. Endotoksiner: klassiske medieprodukter testes for bakteriel endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay. For frigivelse skal hvert parti af standard flydende klassisk medie have et endotoksinniveau på under 0,25 EU/ml. Klassiske mediepulverprodukter skal have et endotoksinniveau på under 0,25 EU/ml, når de rekonstitueres til formelvægt med lavt endotoksinvand. Alle Corning produkter af flydende klassiske medier testes for sterilitet, og flydende klassiske medieprodukter testes for mycoplasma off-site ved hjælp af en storvolumenmetode.
transfectagro™ Reduceret serummedium er designet til at maksimere væksten af forskellige celletyper under reducerede serumforhold, hvilket generelt tillader mindst 50% reduktion i serumforbrug med minimal tilpasning. En kemisk defineret, reduceret serumformulering transfectagro forbedrer også effektiviteten af transienten transfektion i en række celletyper.
transfectagro™ Reduceret serummedium er designet til at maksimere væksten af forskellige celletyper under reducerede serumforhold, hvilket generelt tillader mindst 50% reduktion i serumforbrug med minimal tilpasning. En kemisk defineret, reduceret serumformulering transfectagro forbedrer også effektiviteten af transienten transfektion i en række celletyper.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Transfectagro Reduceret Serum HEPES |
| Mængde | 500 ml |
| Formulering | Reduceret serum |