Få mere at vide
Corning™ cellgro™ Cellekulturmedium
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15313531
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
Produkttype:
Cellekulturmedier
Transfectagro Reduceret Serum HEPES
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
15313531 500 ml Cellekulturmedier Pakke med 6
15363591 1 l Cellekulturmedier Pakke med 6
15373701 500 ml Transfectagro Reduceret Serum HEPES Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15313531 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10010CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 DKK
    291.05 DKK / Pakke med 6
    Spare 290.95 DKK
    49% Slukket
 Begrænset vare
På lager
For at vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika, Corning Klassiske medieprodukter gennemgår en række forskellige tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse. Produktets ydeevne måles ved høst-til-plante-forhold eller foldstigning i henhold til forudbestemte specifikationer. Flydende og pulveriserede klassiske medieprodukter testes også for at bestemme pH og osmolalitet. Klassiske mediepulvere er også testet for resterende fugt. pH- og osmolalitetstesten udføres i henhold til specifikke procedurer, hvor alt udstyr er kalibreret ved hjælp af standarder, der kan spores til National Institute of Standards and Technology. Biologisk test af Corning flydende klassiske medieprodukter garanterer lave niveauer af endotoksin, mycoplasma og fravær af kontaminering. Endotoksiner: Klassiske medieprodukter testes for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay. For frigivelse skal hvert parti af standard flydende klassiske medier have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml. Klassiske mediepulverprodukter skal have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml, når de rekonstitueres til formelvægt med lavt endotoksinvand. Alle Corning flydende klassiske medieprodukter testes for sterilitet, og flydende klassiske medieprodukter testes for mycoplasma off-site ved hjælp af en storvolumen metode.
transfectagro™ reduceret serummedium er designet til at maksimere væksten af en række celletyper under reducerede serumbetingelser, hvilket generelt giver mulighed for mindst 50 % reduktion i serumbrug med minimal tilpasning. En kemisk defineret formulering med reduceret serum, transfectagro forbedrer også transient transfektionseffektivitet i en række celletyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cellekulturmedier
Sterilitet Steril
Mængde 500 ml
Endotoksin niveau 0,25 EU/ml