Få mere at vide
Molekylær Biologisk Grad Vand Testet til USP Sterilt vand, Corning™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15303711
Skift visning
Mængde:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15303711 6 x 1 L Pakke med 6
15383581 6 x 100 mL Pakke med 6
15393581 6 x 500 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15303711 Leverandør Corning Media Tech Leverandørnr. 46000CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 DKK
    1456.81 DKK / Pakke med 6
    Spare 123.19 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i RNase, DNase og Protease frie applikationer. Corning™ Molekylær Biologisk Grad Vand Testet til USP Sterilt vand bruges til bufferpræparation, DNA/RNA-oprensning, DNA-sekventering og biblioteker, rekombinant DNA, kloning, genkortlægning.
Vand af molekylærbiologi er ideel til applikationer, hvor der kræves meget rent, RNase-, DNase- og proteasefrit vand (f.eks. PCR og andre molekylærbiologiske reaktioner, DNA/RNA/proteinekstraktion, oprensning og opbevaringsreagenser). Vand af molekylærbiologi er testet for de kemiske og fysiske egenskaber, der findes i USP monografi for sterilt renset vand.
Certificeringer
Fremstillet under cGMP (21 CFR 820) i ISO 13485 certificeret facilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 6 x 1 L