Få mere at vide
Invitrogen™ CellEvent™ Senescence Green Detection Kit
Beskrivelse
Denne fluorescein-baserede probe indeholder to galactosiddele, hvilket gør den til et mål forβ -galactosidase. Aktivering afβ -galactosidase bruges almindeligvis som en biomarkør for ældende celler. Dette hydrolaseenzym findes i lysosomer og omdannesβ -galactosider til monosaccharider under sure pH-forhold. Det enzymatisk spaltede produkt tilbageholdes i cellen på grund af kovalent binding af intracellulære proteiner og udsender et fluorogent signal, der har absorptions-/emissionsmaksima på 490/514 nm.
Sættets funktioner inkluderer:
•Pålidelig og hurtig fluorescerende detektion af senescerende celler
• Større følsomhed end traditionel kolorimetrisk x-gal
• Fluorescerende signal bevares godt og detekteres ved brug af standard Alexa Fluor™ 488/FITC filtersæt
• Multiplex-—aktiveret fluorescerende senescensprobe kan multiplekses
På grund af en begrænset replikativ levetid går normale celler i cellecyklusstandsning, også kendt som cellulær senescens. Mens i denne senescent fase, forbliver cellerne metabolisk aktive uden at gennemgå celledød eller deling. De vedtager en specifik fænotypik, der inkluderer udseendet af multiple kerner, øget vakuolisering, ekspression af pH-afhængigβ -galactosidase og morfologisk forstørrelse og forlængelse. Ældrelse kan gennem en række forskellige mekanismer spille en rolle i tumorundertrykkelse, tumorprogression, aldring og vævsreparation.
Aktivering afβ -galactosidase bruges almindeligvis som en biomarkør for ældende celler. Dette hydrolaseenzym findes i lysosomer og omdannesβ -galactosider til monosaccharider under sure pH-forhold. Aktiviteten er optimal ved lysosomal pH 4, men konventionelle assays måler ved pH 6. Det har vist sig, at normaliseretβ -galactosidase-aktivitet er dobbelt så høj i ældende celler som i præ-ældende celler uanset den pH-værdi, der anvendes til testning.
Et kolorimetrisk substrat tilβ -galactosidase, 5-brom-4-chlor-3-indolyl-β -D-galactopyranosid (x-gal), har længe været brugt til at påvise metabolisk aktivitet i celler in vitro. Dets anvendelse er dog begrænset på grund af inkonsekvent signal, længde af assay og manglende evne til multipleks.
Derfor har vi udviklet et følsomt, fluorescerende substrat tilβ -galactosidase, der kan bruges til påvisning af senescerende celler. De CellEvent™ Senescence Green probe er et fluorescein-baseret reagens, der indeholder to galactosiddele, hvilket gør det til et specifikt mål forβ -galactosidase. Det enzymspaltede produkt tilbageholdes i cellen på grund af kovalent binding af intracellulære proteiner og udsender et fluorogent signal, der har absorptions-/emissionsmaksima på 490/514 nm.
De CellEvent™ Senescent Green Kit giver CellEvent™ Senescent Green probe og en optimeret buffer til påvisning af senescerende celler i fikserede prøver. Denne probe kan multiplekses med andre fluorescerende reagenser, der er kompatible med paraformaldehydfiksering.
Tekniske data
Tekniske data
Celletype | Pattedyrsceller |
Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 –8 °C og beskyttes mod lys. |
Detektionsmetode | fluorescens |
Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold |
Produkttype | Senescence Green Detection Kit |
Format | 96-brøndsplade |
Produktlinje | CellEvent™ |
Mængde | 25μ L |
Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
Dokumenter
Product Information
Manuals
Scientific Resources
Posters
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.