Få mere at vide
Invitrogen™ CellEvent Caspase 8 og 9 Detektionsreagenser
Descrizione
CellEvent™ Caspase-detektionsreagenser er cellepermeante, fluorogene substrater til påvisning af aktiveret caspase-3/7, caspase-8 og caspase-9 under apoptose. Efter kløvning af målcaspasen binder det frigivne farvestof sig til DNA og producerer lys nuklear fluorescens i apoptotiske celler. De no-wash reagenser understøtter live-celle og fixed-cell fluorescensafbildning, højindholdsanalyse og mikroplade-læserkompatible assays. De kan bruges til endpoint-, kinetiske, kontinuerlige kultur- og multiplexede arbejdsgange i 2D- eller 3D-cellemodeller.
CellEvent Caspase-8 og CellEvent Caspase-9 Green Detection Reagents er cellepermeante, fluorogene substrater til at opdage aktiverede initiatorkaspaser under apoptose. Caspase-8 aktiveres generelt nedstrøms for dødsreceptorsignalering, og Caspase-9 aktiveres generelt gennem mitokondriel apoptosomvej. Måling af disse enzymer kan give information om upstream ekstrinsisk og intrinsisk apoptosesignalering, samtidig med at man anerkender, at signalvejskrydstale og cellespecifikke responser kan påvirke Caspase-aktivitet.
Produktfunktioner
- Detekter aktiveret Caspase-8 eller Caspase-9 i levende celler
- Producerer lys grøn nuklear fluorescens til billedbaseret identifikation og segmentering af Caspase-positive celler
- Brug en tilføjelses-og-læs arbejdsgang uden cellelys, permeabilisering eller vask trin
- Understøttelse af endpoint-, kinetic-, kontinuerlig-kultur-, high-content imaging og mikroplade-workflows
- Behold aktiveret signal efter formaldehydbaseret fiksering
- Understøttelse af multiplexanalyse med spektralt kompatible cellesundheds- og levedygtighedsprober
Substratspecifikationer og virkningsprincipper
Hvert reagens indeholder en fire-aminosyre peptidgenkendelsessekvens, der er bundet til et fluorogent DNA-bindende farvestof. CellEvent Caspase-8 Green Detection Reagent bruger IETD-sekvensen, mens CellEvent Caspase-9 Green Detection Reagens bruger LEHD-sekvensen. I celler uden aktiveret mål-Caspase forbliver det intakte reagens ikke-fluorescerende, fordi peptidet forhindrer farvestoffet i at binde DNA.
I modsætning til andre caspase-detektionsreagenser, der binder et enkelt farvemolekyle til et aktiveret enzym i en irreversibel reaktion, hæmmer den fluorogene induktion af CellEvent farvestoffet ved kløvning ikke caspaseenzymerne i cellen, hvilket muliggør signalforstærkning, da farvestoffet binder sig til DNA og producerer en klar grøn nuklear fluorescensrespons i celler med Caspase-aktivitet.
Fluorescensen kan detekteres ved mikroskopi, automatiseret højindholdsbilleddannelse eller en kompatibel mikropladelæser. Billeddannelse hjælper med at give enkeltcelle-kontekst, mens mikropladelæsere giver en populationsmåling. Whole-well assays kan kræve optimering af celletæthed, behandlingsbetingelser og andelen af Caspase-positive celler for at generere tilstrækkeligt signal.
CellEvent Caspase-reagensformater og portefølje
Porteføljen CellEvent inkluderer også reagenser til måling af nedstrøms eksekulært Caspase-aktivitet. CellEvent Caspase-3/7 Røde Detektionsreagenser (C10430, C10431) leverer et rødt nukleart signal til eksperimenter, der multiplexer med GFP eller kompatible grønne-fluorescerende markører. CellEvent Caspase-3/7 Grøn ReadyProbes™ Reagens (R37111) leveres i en færdig dråbeflaske for en enkel mærkningsproces. Andre CellEvent Caspase-3/7 Grønne formater inkluderer C10723, C10423, C10432 og C10433.
Assay-alsidighed til live-celle billeddannelse og endepunktsanalyse
CellEvent Caspase-8 og Caspase-9 reagenser kan tilsættes direkte til levende celler i komplet kulturmedium eller en kompatibel fysiologisk buffer. Til endepunktsanalyse inkuberes cellerne typisk med reagens i 3060 minutter ved 37 °C før måling. De grønne reagenser har excitations- og emissionsmaksimum på cirka 502/530 nm og kan detekteres ved brug af standard FITC- eller GFP-optiske konfigurationer.
Ved kinetiske og kontinuerlige kulturstudier kan reagensen forblive i et komplet medium under udvidet kultur af 2D- eller 3D-modeller. Timelapse-billeddannelse med et miljøkontrolleret mikroskop eller en inkubator på scenen kan overvåge udseende, timing og fordeling af Caspase-positive kerner under langvarig behandling. Arbejdsgangen er kompatibel med systemer som EVOS™ M7000 Imaging System udstyret med EVOS Onstage Incubator, eller lignende konfigurerede mikroskoper med passende miljøkontrol.
For mikropladebaseret højindholdsbilleddannelse understøtter det klare nukleare signal automatiseret segmentering og målinger såsom nuklear intensitet eller procentdel af positive celler. Fluorescensresponsen kan også måles med en mikroplade-læser til populationsanalyse.
Reagenserne skal aktiveres af Caspaser i levende celler og kan ikke påføres tidligere faste prøver for at generere signal. Efter tilstrækkelig kløvning og signaludvikling kan celler bevares med et formaldehydbaseret fixativ til endepunktsavbildning, permeabilisering eller efterfølgende analyse med kompatible fastcellereagenser.
Formatfordele
- Klarfortyndede 100X vandige koncentrater ved 500 μM
- Direkte fortynding til kompatibel fysiologisk buffer eller komplet kulturmedium
- Opbevaring ved 28 °C uden forberedelse af en DMSO-kolbeløsning
- Detektion med standard FITC- eller GFP-optiske konfigurationer
Applikationer
- Lægemiddelopdagelse, stofprofilering og virkningsmekanismestudier
- Levende celle- og timelapse-fluorescensbilleddannelse
- Inkubator på scenen og eksperimenter med kontinuerlig kultur
- Screening med højt indhold og automatiseret billedanalyse
- Mikroplade-læserbaseret Caspase-kvantificering
- Billeddannelse af fastcelle-endepunktet efter aktivering af levende celler
- Longitudinelle studier i 2D- og 3D-cellemodeller
Multiplexanalyse af Caspase-aktivitet, mitokondriefunktion og membranintegritet
Specifica
Specifica
| Mængde | 1 x 300 μl hætteglas |
| Format | Hætteglas |
| Assay | Apoptose |
| Produkttype | Caspase-detektionsreagens |
| Indhold og opbevaring | •1 hætteglas 300 μl 100x vandig koncentrat Caspase 8 detektionsreagens •Opbevar ved 2°til 8 °C •Beskyt mod lys |
| Kompatible celler | Levende pattedyrsceller |
| Excitation/Emission | 502/530 |
| Antal reaktioner | 100 prøver |
| Farve | Grøn |
| Inkubationstid | 30 til 60 minutter eller kontinuerlig kultur |
| Vedi altri risultati |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.